Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Gibco™
Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Le milieu de production de fermentation Bacto CD Supreme (FPM) de Gibco est un milieu chimiquement défini pour la fermentationAfficher plus
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceVolume plein
A497370210 kg
A4973701500 g
Référence A4973702
Prix (EUR)
4 060,00
Each
Ajouter au panier
Volume plein:
10 kg
Prix (EUR)
4 060,00
Each
Ajouter au panier
Le milieu de production de fermentation Bacto CD Supreme (FPM) de Gibco est un milieu chimiquement défini pour la fermentation microbienne.Le Bacto CD Supreme FPM est un milieu en poudre déshydratée (DPM) conçu spécifiquement pour les applications de fermentation afin de supporter des cultures à haute densité cellulaire d’Escherichia coli.Bacto CD Supreme FPM est chimiquement défini, sans hydrolysat et sans composants d’origine animale.
Les fonctionnalités du Bacto CD Supreme FPM sont les suivantes :
•Réduire la variabilité des performances d’un lot à l’autre grâce à une formulation 100 % chimiquement définie
• Éliminer le risque de contamination par les bactériophages* et l’ESB/EST
• Optimiser votre flux de travail de fermentation en rationalisant, réduisant ou éliminant des étapes
• Augmenter la croissance et les rendements de production ; il a été démontré que cela favorise la croissance d’une variété de souches E. coli, notamment DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 et d’autres
• Des méthodes de stérilisation flexibles permettent de stériliser le milieu par filtration ou à l’autoclave
• Format évolutif pour répondre à vos besoins de développement
*Ce produit ne contient pas de matières premières d’origine animale directe ou de matières qui ont été produites en utilisant des composants d’origine animale.Il n’a pas été en contact avec des matières d’origine animale au cours de sa transformation et ne présente donc aucun risque d’EST.
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Spécifications
Volume plein10 kg
À utiliser avec (application)Fermentation microbienne
ComprendPas d’antibiotiques
Gamme de produitsGibco, Bacto
Quantité10 kg
Durée de conservation18 mois
Désignation des souchesEscherichia coli
FormeMilieu de poudre déshydraté
Type de produitDéfini chimiquement, sans composant d’origine animale, sans peptone
Unit SizeEach
Contenu et stockage
2°C à 8°C
Foire aux questions (FAQ)
Can I follow my typical IPTG induction process using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?
IPTG induction concentration and timing may need to be adjusted when using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM). Previous studies suggest that reduced IPTG concentration may improve results.
I purchased my E. coli strain from Thermo Fisher Scientific. Where can I find genotype information?
E. coli genotype information can be here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/molecular-cloning/transformation/competent-cell-genotypes-genetic-markers.html).
How can I get regulatory documentation such as Drug Master Files (DMFs) for Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?
Information regarding regulatory support can be found here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/bioproduction/regulatory-support.html).
Drug Master Files (DMF) (USA Only): To have Thermo Fisher Scientific provide the FDA with an authorization letter to view our DMF, please use this form to send in the request (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/dmf-authorization-letter-request.html).
For regions outside the USA, please use this form to request access to a confidential Regulatory Support File (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/dmf-authorization-letter-request.html).
Can cells be banked directly using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)?
Yes, cells can be banked using Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM).
How is Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) different from traditional microbial media or hydrolysates?
Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) is chemically-defined and can be sterilized using membrane filtration or autoclaved.