Search Thermo Fisher Scientific
El sistema multiuso de centrifugación a contraflujo Gibco CTS Rotea ofrece una versatilidad excepcional para los sistemas de desarrollo y fabricación de terapias celulares. Este versátil sistema aplica el demostrado método de centrifugación a contraflujo a una amplia gama de aplicaciones de procesamiento celular, como la terapia CAR-T, la terapia con células madre y el aislamiento de PBMC.
El sistema CTS Rotea consta de un instrumento multiuso compacto, un kit estéril de un solo uso y un software intuitivo, visual y personalizable. Juntos, estos componentes constituyen un sistema cerrado de alto rendimiento que ofrece una recuperación celular excepcional y una capacidad de volumen de entrada y salida flexible. Es ideal para múltiples procesos del flujo de trabajo, como la separación, concentración, lavado, intercambio de tampones y crioconservación de células. Las salidas con elevadas concentraciones (en volúmenes de tan solo 5 ml) contienen muy poco tampón o arrastre, lo que resulta óptimo en aplicaciones de terapia celular autóloga. El tamaño compacto, la versatilidad en los procesos y el flujo de bucle cerrado permiten que el sistema se escale sin problemas con el proceso, desde la investigación hasta la fabricación comercial.
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos.