Search
Applied Biosystems カスタムTaqManプローブ&プライマー |
Applied Biosystems™ TaqMan™ プローブは、リアルタイムPCR/qPCRのために設計された高特異性プローブシリーズです。Applied Biosystems™ MGB™/TAMRA™/QSY™などのクエンチャーをラインアップし、用途やターゲットに応じて最適な感度・特異性・ダイナミックレンジを選択できます。Applied Biosystems™ FAM™/VIC™/ABY™/JUN™/Cy™5などの複数レポーター色素に対応し、シングルプレックスから最大5重のマルチプレックスまで、定量性と再現性を高いレベルで両立します。ISO準拠の製造と厳密な品質管理により、低コピー検出から遺伝子発現解析、SNPタイピング、病原体検出まで、幅広いアプリケーションで信頼できる結果を提供します。
お求めやすく、短納期のプライマー&プローブのセットもご用意しています。
※プローブの種類によって注文方法や納期が異なりますので下記の表をご参照ください。
マルチプレックスへの移行を、シンプルかつ確実に
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB-NFQプローブは、3末端のMGBにより融解温度を高め、短いプローブ長でも高い配列識別性を実現。FAM、VIC、ABY、JUN、Cy5のレポーター色素に対応し、1反応で最大5本のMGBプローブによるマルチプレックス検出を可能にします。
高い特異性と感度、安定した再現性
25年以上のノウハウをもとに、独自原材料と精緻な製造工程で一貫した品質を提供。MGB-NFQプローブは高いdRnシグナル、早いCt、少量サンプルでも優れた再現性を示し、ISO 13487準拠のプロセスで信頼性を担保します。
シングルプレックス性能を維持したままのマルチプレックス
マルチ化しても堅牢性・信頼性はそのままです。シングルとマルチのCt差は≤1.5 Ctで、性能低下を最小限に抑えています。
広いダイナミックレンジと直線性
3-plex、4-plex、5-plexでもR²≥0.990の直線性を維持。マルチプレックス移行時も特異性を損なわず、定量精度を支えます。
新しいMGBプローブを用いたマルチプレックスアッセイにおけるアッセイ性能の維持方法をご覧ください。
Download application note ›
シングルプレックスおよびマルチプレックスqPCRアッセイにおける他製品との比較データをご覧ください。
View infographic ›
| Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ TAMRA™ プローブ | Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ MGB™ プローブ | Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ QSY™ プローブ | ||
|---|---|---|---|---|
| レポーター色素 | FAM, VIC, TET | FAM, VIC, TET, NED | ABY, JUN, Cy5 | FAM, VIC, ABY, JUN |
| 製造 | 国内 | 海外 | ||
| 納期 | 3営業日程度 | 2~3週間 | ||
| 推奨用途 | TAMRAプローブを用いるプロジェクトにおける一貫性の確保 | 大部分のqPCRアプリケーション (オールラウンドなプローブ) | 3種類以上の蛍光色素が必要とされるマルチプレックスアッセイ | |
| 鎖長 | 通常 20~30 塩基 | 通常 14~20 塩基 | 通常 20~30 塩基 | |
| 精製グレード | HPLC | HPLC | HPLC | |
| 保証量 | 6,000 pmol 20,000 pmol 50,000 pmol | 6,000 pmol 20,000 pmol 50,000 pmol | 6,000 pmol 20,000 pmol 50,000 pmol | |
| 納品形態 | 液体 | 乾燥 液体 - 1X TE = 100 pmol/µl | ||
| 注文方式 | メールオーダー 注文書ダウンロード 注文書送信先:oligosjp@thermofisher.com | オンラインオーダー 注文ツール | ||
ご利用頻度の高いプローブ/プライマーセットの専用注文書をご用意しています
5'末端を蛍光で標識したプライマーです
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.