Spécifications
Précision de l’absorbance0.002 *SD of 10 individual measurements at 0.74 A
Gamme d’absorbance0 to 300 A
Certifications/ConformitéUL/CSA and CE
RaccordementsUSB
Gamme de détection2 to 15,000 ng/μL (dsDNA), 0.10 - 400mg/mL (BSA)
Encombrement14 x 20 cm
À utiliser avec (application)Nucleic acid, protein, cell culture and custom methods
Comprendn.a.
Durée de mesure<5 sec.
ModèleNanoDrop 2000
Nbre d’échantillons1
Volume d’échantillon (métrique)0.5 to 2.0 μL
Résolution spectrale≤1.8 nm (FWHM at Hg 253.7)
Configuration systèmeMicrosoft Windows 7 Professional (32-bit and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), and Windows 10 Pro (64-bit)
Garantie1 year parts and labor
Puissance5 W
Précision en longueur d’onde±1 nm
Poids (métrique)2.0 kg
Type de détecteur2048-element Linear Silicon CCD Array
Source lumineuseXenon Flash
TypeMicrovolume Spectrophotometer
Tension12 VDC
Wavelength Range190 to 840 nm
Unit SizeEach