아래의 전체 프로필을 확인해보십시오.
여기에는 증상, 유발 요인, 검사 방법 등에 대한 요약 정보가 포함됩니다.
Exit
증상 프로필 작성이 완료되었습니다!
결과는 쉽게 공유, 인쇄 또는 다운로드할 수 있습니다.
공유
포털을 통해 이 링크를 담당 의사와 공유하십시오.
이메일
다운로드
기준
특이 IgE 혈액검사에 대해 자세히 알아보십시오.
식품 또는 호흡기 알레르기에 대한 특이 IgE 혈액 검사 등의 검사를 병력과 연결할 경우, 여기서 얻은 정보를 통해 의사들은 검사 전략을 수립하고 유발인자 관리를 맞춤화 하여 의심되는 알레르기항원에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
잠깐만요. 지금 설명되는 이 특이 IgE 혈액 검사란 무엇인가요?
좋은 질문입니다! 특이 IgE 혈액 검사는 혈액 내 특정 항체의 농도를 측정합니다. 이러한 항체는 알레르기 감작 의 표지자가 될 수 있으며, 담당 의사가 여러분에게 알레르기가 있는지, 어떤 물질에 알레르기 반응을 일으키는지 판별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
기억해야 할 것이 많네요. 이에 대해 담당 의료 전문가와 어떻게 상의해야 하나요?
여러분이 알레르기에 대한 이야기를 나눌 때 자신감을 갖고 편안하게 느끼시길 바랍니다. 그래서 내과 및 알레르기 및 면역학 전문의 인 Lakiea Wright 박사님께 도움을 요청했습니다. 다음은 Wright 박사님이 제안한 환자가 물어보면 좋은 몇 가지 질문입니다.
  1. 특이 IgE 혈액 검사를 받고 싶습니다. 제 증상에 이 검사가 적합할까요?
  2. 알레르기 전문의의 진료를 받아야 할까요?
  3. 증상 및/또는 음식 일지를 작성해야 할까요? 
  4. 자라면서 알레르기가 저절로 사라질 수 있나요? 
  5. 제가 피해야 하거나 노출을 줄여야 하는 알레르기항원의 전체 목록을 받을 수 있나요? 
  6. 알레르기 유발인자를 피하거나 노출을 줄이는 방법은 무엇인가요?
  7. 지금 또는 앞으로 다른 알레르기항원에 대해 알레르기가 생길 수 있나요? 
  8. 에피네프린 주사를 가지고 다녀야 하나요? 
  9. 알레르기항원에 제가 얼마나 심각한 반응을 나타낼지 판단할 수 있나요? 
  10. 증상을 치료하기 위해 일반의약품을 복용해야 하나요?
알레르기 진단을 위한 혈액 검사에 대해 더 자세히 알아보기.
특이 IgE 혈액 검사 세부 정보
특이 IgE 요약: 
알레르기에 대한 특이 IgE 혈액 검사는 원래 있었지만, 피부단자검사와 같은 다른 옵션만큼 잘 알려져 있지 않으며 의사들이 잘 모를 수 있습니다. 여러분이 선택할 수 있는 옵션을 알아보고 담당 의사에게 특이 IgE 혈액 검사를 받고 싶다고 말하면 아주 좋습니다. 또한, 그러한 정보를 의사와 공유하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 
담당 의사가 특이 IgE 혈액 검사에 대해 알아야 할 사항: 
  • 이 검사는 혈액 내 항체(IgE)의 양을 측정하는 빠르고 간단한 혈액 검사로, 알레르기 감작의 표지자입니다. 
  • 결과를 통해 의사는 교차 반응으로 인한 알레르기와 같은 숨겨진 위험 요소까지 발견해 낼 수 있습니다.
  • 피부단자검사와 달리 역으로 알레르기 반응이 나타날 위험은 없습니다.
  • 특이 IgE 혈액 검사 희망자는 알레르기 약물의 복용을 중단할 필요가 없습니다. 
  • 혈액 검체를 채취한 후 검사실로 보내 분석합니다. 결과는 24 ~ 48시간 내에 나옵니다. 
  • 검사는 RAST보다 더 정확한 형광효소 면역분석을 사용하는 Phadia ImmunoCAP™ 특이 IgE 혈액 검사를 사용하여 수행됩니다. (여러분이 알고 있다면 담당 의사도 알고 있을 것입니다.) 
  • 이는 꽃가루, 곰팡이, 음식물, 동물 비듬을 비롯한 수백 가지의 알레르기항원을 테스트할 수 있으며, 연령에 관계없이 누구에게나 적용할 수 있습니다.