Save up to 49% with protein expression workflow promo
Save now
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search Thermo Fisher Scientific
Anticuerpos primarios
  • Buscar
  • Popular Product Areas
  • Ensayos TaqMan
  • Expresión génica
  • Anticuerpos primarios
  • Anticuerpos Secundarios
  • Controles de isotipo
  • Proteínas y péptidos
  • Kits ELISA
  • SNP Genotyping
  • Todos los documentos y soporte
  • Certificados
  • SDS
  • Preguntas frecuentes sobre productos
  • Manuales y Protocolos
    Search button Close
            • Contáctenos
            • Orden Rápida
            • Iniciar sesión
              Iniciar sesión
              ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
              • Cuenta
              • Pedidos
              • Productos y proyectos personalizados
            Disclaimer
            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • Slo3 Antibodies
            Antibodies Inc
            KCNU1/Slo3 pH-Sensitive Maxi-K+ Channel Monoclonal Antibody (N2/16)
            View all (5) Slo3 antibodies
            Tech Support
            Cite KCNU1/Slo3 pH-Sensitive Maxi-K+ Channel Monoclonal Antibody (N2/16)
            • Antibody Testing Data (2)
            Application
            KCNU1/Slo3 pH-Sensitive Maxi-K+ Channel Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            Group 53 Created with Sketch.
            FIGURE: 1 / 2
            KCNU1/Slo3 pH-Sensitive Maxi-K+ Channel Antibody (75-056) in ICC/IF
            Mouse sperm immunofluorescence staining.
            View Product
            KCNU1/Slo3 pH-Sensitive Maxi-K+ Channel Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            KCNU1/Slo3 pH-Sensitive Maxi-K+ Channel Antibody in Western Blot (WB)
            Product Details
            75-056
            Applications
            Tested Dilution
            Publications
            Western Blot (WB)
            1:500
            -
            Immunocytochemistry (ICC/IF)
            Assay-dependent
            -
            ELISA (ELISA)
            Assay-dependent
            -
            Immunoprecipitation (IP)
            Assay-dependent
            -
            Product Specifications
            Species Reactivity
            Mouse, Xenopus
            Host/Isotype
            Mouse / IgG1
            Class
            Monoclonal
            Type
            Antibody
            Clone
            N2/16
            Immunogen
            Fusion protein amino acids 1052-1121 of mouse Slo3 (accession number O54982) produced recombinantly in E. Coli.
            View immunogen
            Conjugate
            Unconjugated
            • FL490
            • FL550
            • FL594
            • FL650
            • Request custom conjugation
            Form
            Liquid
            Concentration
            1 mg/mL
            Purification
            Protein A
            Storage buffer
            TBS, pH 7.4
            Contains
            0.065% sodium azide
            Storage conditions
            Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
            Shipping conditions
            Ambient (domestic); Dry ice (international)
            Product Specific Information
            For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
            Target Information
            The Slo3 channel is a novel potassium channel abundantly expressed in mammalian speramtocytes- tests have shown that it is expressed in both mouse and human testis. It represents a new and unique type of potassium channel that is regulated by both intracellular pH and membrane voltage. Because of its sensitivity to both pH and voltage, Slo3 may play a role in alkalization-mediated K(+) fluxes associated with sperm capacitation.
            Bioinformatics
            Protein Aliases: Calcium-activated potassium channel subunit alpha-3; Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-3; KSper; mSlo3; pH-sensitive maxi potassium channel; Pore-forming subunit of the sperm-specific alkalization activated K(+) current; Potassium channel subfamily U member 1; potassium large conductance pH-sensitive channel, subfamily M, alpha member 3; Slowpoke homolog 3
            View more View less
            Gene Aliases: Kcnma3; Kcnu1; Ksper; mSlo3; Slo3
            View more View less
            UniProt ID: (Mouse) O54982
            View more View less
            Entrez Gene ID: (Mouse) 16532
            View more View less
            Function(s)
            ion channel activity voltage-gated ion channel activity voltage-gated potassium channel activity potassium channel activity calcium-activated potassium channel activity large conductance calcium-activated potassium channel activity ion channel
            Process(es)
            transport ion transport potassium ion transport regulation of ion transmembrane transport transmembrane transport potassium ion transmembrane transport
            Pedidos Plus Icon Minus Icon
            • Estatus del pedido
            • Ayuda para pedidos
            • Orden Rápida
            • Supply Center
            • eProcurement
            Soporte Plus Icon Minus Icon
            • Ayuda y soporte
            • Entre en Contacto
            • Centros de asistencia técnica
            • Consultar documentos y certificados
            • Informar de un problema en la web
            Recursos Plus Icon Minus Icon
            • Centros de aprendizaje
            • Promociones
            • Eventos & Webinars
            • Medios Sociales
            Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Acerca de nosotros
            • Empleo
            • Inversores
            • Noticias
            • Responsabilidad social
            • Marcas comerciales
            Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
            • Price & Freight Policy
            • Preferencias sobre cookies
              Su elección con respecto a las cookies en este sitio
              Nosotros y nuestras empresas afiliadas y proveedores utilizamos cookies y tecnologías similares para gestionar nuestros sitios web, reconocer a los visitantes de nuestros sitios web, proporcionar un inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Haga clic en “Aceptar todas” para aceptar todas las cookies e ir directamente al sitio web o haga clic en “Administrar configuraciones” para ver las descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si acepta ciertas cookies mientras visita el sitio web.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            Argentina flag icon
            Argentina
            Your items have has been added!
            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-7vhdw:80/100.66.79.199:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0