618福利加码,购生命科学产品飞享价单笔满5千/1万,转染试剂/DMEM培养基等热门试剂0元任选1件/3件
立即参与
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo
Search Thermo Fisher Scientific
一抗
  • 搜索全部或下列指定分类
  • Popular Product Areas
  • TaqMan试剂盒
  • 基因表达
  • microbe 和 ABR 检测
  • 一抗
  • 二抗
  • 同型对照
  • 蛋白质和多肽
  • ELISA 试剂盒
  • SNP基因分型
  • 所有文档和支持
  • 证书(COA)
  • 安全数据表 (SDS)
  • 产品常见问题
  • 说明书
    Search button Close
            Target of Interest
            应用
            靶标种属
            • 联系我们
            • 货号直购
            • 登录
              登录
              没有账号?建立账号 注册
              • 我的账号
              • 订单
              • 账单及发票查询
              • 定制产品及项目
            Disclaimer
            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • FANCM Antibodies
            Proteintech
            FANCM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230233G5)
            查看其他6个FANCM抗体
            说明书
            实验方案
            问题与答案
            技术支持
            货号 82897-2-RR
            Web quote
            You can generate a web quote (PDF) by signing in to your account and adding products to your cart. View cart and click the 'Generate a web quote' button. With your web quote document, you can get approval for your order and complete your order online.
            此产品在中国无法购买
            100 µL
            说明书
            实验方案
            问题与答案
            技术支持
            Cite FANCM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230233G5)
            • 抗体检测数据 (5)
            Application
            FANCM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            Group 53 Created with Sketch.
            图: 1 / 5
            FANCM Antibody (82897-2-RR) in ICC/IF
            Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using FANCM antibody (82897-2-RR, Clone: 230233G5) at dilution of 1:1,000 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2), CL594-phalloidin (red).
            查看产品
            FANCM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            FANCM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            FANCM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            FANCM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            FANCM Antibody in Immunoprecipitation (IP)
            产品信息
            82897-2-RR
            应用
            建议稀释比
            已发表文章
            免疫组化(石蜡) (IHC (P))
            1:200-1:800
            -
            免疫细胞化学 (ICC/IF)
            1:500-1:2,000
            -
            流式细胞分析 (Flow)
            0.25 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
            -
            酶联免疫吸附实验 (ELISA)
            Assay-dependent
            -
            免疫沉淀 (IP)
            0.5-4.0 µg for 1.0-3.0 mg of total protein lysate
            -
            产品规格
            种属反应
            Human
            宿主/亚型
            Rabbit / IgG
            Expression System
            CHO cells
            分类
            Recombinant Monoclonal
            类型
            Antibody
            克隆号
            230233G5
            抗原
            FANCM fusion protein Ag34447
            查看免疫原
            偶联物
            Unconjugated
            • CoraLite Plus 488
            • Request custom conjugation
            形式
            Liquid
            浓度
            1 mg/mL
            纯化类型
            Protein A
            保存液
            PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
            内含物
            0.02% sodium azide
            保存条件
            -20°C
            运输条件
            Wet ice
            产品详细信息
            Immunogen sequence: VARKFLDDEA ELSEEDAEYV SSDENDESEN EQDSSLLDFL NDETQLSQAI NDSEMRAIYM KSLRSPMMNN KYKMIHKTHK NINIFSQIPE QDETYLEDSF CVDEEESCKG QSSEEEVCVD FNLITDDCFA NSKKYKTRRA VMLKEMMEQN CAHSKKKLSR IILPDDSSEE ENNVNDKRES NIAVNPSTVK KNKQQDHCL
            靶标信息
            The Fanconi anemia complementation group (FANC) currently includes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (also called BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (also called BRIP1), FANCL, FANCM and FANCN (also called PALB2). The previously defined group FANCH is the same as FANCA. Fanconi anemia is a genetically heterogeneous recessive disorder characterized by cytogenetic instability, hypersensitivity to DNA crosslinking agents, increased chromosomal breakage, and defective DNA repair. The members of the Fanconi anemia complementation group do not share sequence similarity; they are related by their assembly into a common nuclear protein complex. This gene encodes the protein for complementation group M. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
            仅用于科研。不用于诊断过程。未经明确授权不得转售。
            篇参考文献 (0)
            您是否在文献中引用过该产品?请点击下方按钮邮件告知我们。
            引用该产品
            生物信息学
            蛋白别名: ATP-dependent RNA helicase FANCM; FAAP250; Fanconi anemia group M protein; Fanconi anemia, complementation group M; Fanconi anemia-associated polypeptide of 250 kDa; Protein FACM; Protein Hef ortholog
            查看更多 收起
            基因别名: FAAP250; FANCM; KIAA1596
            查看更多 收起
            UniProt ID: (Human) Q8IYD8
            查看更多 收起
            Entrez Gene ID: (Human) 57697
            查看更多 收起
            功能
            DNA binding chromatin binding helicase activity nuclease activity protein binding ATP binding DNA metabolism protein
            参与通路
            resolution of meiotic recombination intermediates replication fork processing interstrand cross-link repair nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
            guarantee_icon
            性能保障
            只要您发现Invitrogen抗体在实验中的表现与网站或说明书的所述内容不符,您即可享受免费退换货服务。*
            了解更多
            help_icon
            随时为您服务
            获取常见问题的专家解答,或者直接联系我们的技术专家,咨询应用、设备、常规产品使用问题。
            联系技术支持
            订购 Plus Icon Minus Icon
            • 订单状态查询
            • 订单支持
            • 货号直购
            • 现货供应中心
            • 电子采购
            支持 Plus Icon Minus Icon
            • 帮助&支持
            • 联系我们 - 400 820 8982
            • 技术支持中心
            • 查找文件&证书
            • 报告网站问题
            资源 Plus Icon Minus Icon
            • 学习中心
            • 促销
            • 活动&研讨会
            • 社交媒体
            关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
            • 关于我们
            • 招聘
            • 投资者关系
            • 新闻
            • 社会责任
            • 商标
            品牌 Plus Icon Minus Icon
            • PPD
            • 服务条款
            • 隐私政策
            • 定价和运输保险政策
            • Cookie 喜好设置
              Cookie设置
              我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            china | 中国 flag icon
            China | 中国
            本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
               电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号
            Your items have has been added!
            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-mfpfg:80/100.66.79.199:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0