Invitrogen antibodies—maximize lab budgets with advanced validation & coverage

Shop antibodies

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

1차 항체
  • 전체검색
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • 유전자 발현
  • 1차 항체
  • 2차 항체
  • 아이소타입 대조 항체
  • 단백질 및 펩타이드
  • ELISA Kits
  • SNP Genotyping
  • 전체 문서 및 지원
  • 인증서
  • SDS
  • 제품 FAQs
  • 매뉴얼 및 프로토콜
    Search button Close
            • 주문 현황
            • 빠른주문
            • 로그인
              로그인
              회원이 아니신가요? 계정 생성하기
              • 계정정보
              • 주문내역조회
              • 커스텀제품 및 프로젝트
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • ALMS1 Antibodies

            Invitrogen

            ALMS1 Polyclonal Antibody

            View all (6) ALMS1 antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite ALMS1 Polyclonal Antibody

            • Antibody Testing Data (2)
            Application
            ALMS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 2

            ALMS1 Antibody (PA5-18141) in ICC/IF

            Immunocytochemistry analysis of ALMS1 using ALMS1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-18141) in paraformaldehyde fixed HepG2 cells, permeabilized with 0.15% Triton. Primary incubation 1hr (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL), showing cytoplasmic staining. The nuclear stain is DAPI (blue). Negative control: Unimmunized goat IgG (10 µg/mL) followed by Alexa Fluor 488 secondary antibody (2 µg/mL).
            View Product

            ALMS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            ALMS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)

            Product Details

            PA5-18141

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Immunocytochemistry (ICC/IF)

            10 µg/mL
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Goat / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Antibody

            Immunogen

            Synthetic peptide sequence (RVTNQLLGRKVPWD) corresponding to the C-terminus amino acids of ALMS1 (aa 4155-4168).
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            0.5 mg/mL

            Purification

            Ammonium sulfate precipitation

            Storage buffer

            TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

            Contains

            0.02% sodium azide

            Storage conditions

            -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            RRID

            AB_10985693

            Product Specific Information

            This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology.

            This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 4,000.

            Target Information

            THRAP3 is a 955 amino acid novel nuclear receptor and a member of the Thyroid hormone receptor associated proteins with a LISH domain and no obvious known sequence motifs. THRAP3 is a 150 kDa subunit of the large multiprotein complex TRAP and is important in the maintenance of the fundamental structure of the fibrillar center and dense fibrillar component in the nucleolus. It is also known to play an important role in transcriptional coactivation. It is known to interact with DKC1, nop5/nap65 and fibrillarin. From the Northern blot analysis of several human tissues it was found that TRAP150 is ubiquitously expressed.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: Alstrom syndrome 1; Alstrom syndrome protein 1; Centrosome-associated protein ALMS1; DKFZp686A118; DKFZp686D1828

            View more View less

            Gene Aliases: ALMS1; ALSS; KIAA0328

            View more View less

            UniProt ID: (Human) Q8TCU4

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 7840

            View more View less

            Function(s)

            molecular_function protein binding

            Process(es)

            G2/M transition of mitotic cell cycle endosomal transport regulation of stress fiber assembly
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
            • 주문 현황
            • 주문 지원
            • 빠른 주문
            • Supply Center
            • eProcurement
            지원 Plus Icon Minus Icon
            • Help and Support
            • 고객 센터
            • 기술 지원 센터
            • 제품 문서 검색
            • 사이트 문제 보고
            교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
            • 교육 센터
            • 프로모션
            • 이벤트 및 웨비나
            • 소셜 미디어
            About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • 소개
            • 채용
            • 투자자
            • 뉴스
            • 사회적 책임
            • Trademarks
            • 공정거래
            Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • 이용 약관
            • 개인정보 처리방침
            • 가격 및 운임 정책
            • 쿠키 환경설정

              해당 사이트의 쿠키 관련 선택사항

              당사는 사이트 운영, 방문자 인식, 안전한 로그인제공, 사이트 기능 최적화를 위한 통계 수집, 관심사에 맞는 콘텐츠 제공을 위해 쿠키 및 유사한 기술을 사용합니다. 쿠키 사용에 동의하시고 바로 사이트로 이동하시려면 '모든 쿠키 허용'을 클릭하십시오. '쿠키 설정'을 클릭하시어 상세 정보를 확인하고 일부 유형의 쿠키를 허용하지 않도록 선택하실 수도 있습니다.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            Korea flag icon
            Korea

            고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
            1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

             

            장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
            1661-5055   |   Live Chat

            고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
            1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

             

            장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
            1661-5055   |   Live Chat

            고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
            1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

             

            장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
            1661-5055   |   Live Chat

            써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
            대표자 : 석수진
            사업자 등록번호 : 117-81-46910
            입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
            (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

             

            써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
            대표자 : 석수진
            사업자 등록번호 : 114-86-04783
            입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
            (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

             

            주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-wzd49:80/100.66.72.60:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0