Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

一抗
  • 搜索全部或下列指定分类
  • Popular Product Areas
  • TaqMan试剂盒
  • 基因表达
  • microbe 和 ABR 检测
  • 一抗
  • 二抗
  • 同型对照
  • 蛋白质和多肽
  • ELISA 试剂盒
  • SNP基因分型
  • 所有文档和支持
  • 证书(COA)
  • 安全数据表 (SDS)
  • 产品常见问题
  • 说明书
    Search button Close
            Target of Interest
            应用
            靶标种属
            • 联系我们
            • 货号直购
            • 登录
              登录
              没有账号?建立账号 注册
              • 我的账号
              • 订单
              • 账单及发票查询
              • 定制产品及项目

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • CCDC36 Antibodies

            OriGene

            CCDC36 Monoclonal Antibody (OTI1H3), TrueMAB™

            查看其他4个CCDC36抗体
            说明书
            实验方案
            问题与答案
            技术支持
            说明书
            实验方案
            问题与答案
            技术支持

            Cite CCDC36 Monoclonal Antibody (OTI1H3), TrueMAB™

            • 抗体检测数据 (1)
            Application
            CCDC36 Antibody in Western Blot (WB)
            Group 53 Created with Sketch.

            图: 1 / 1

            CCDC36 Antibody (TA808462) in WB

            HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY CCDC36 (RC206914, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-CCDC3. Positive lysates LY406013 (100 µg) and LC406013 (20 µg) can be purchased separately from OriGene.
            查看产品

            CCDC36 Antibody in Western Blot (WB)

            产品信息

            TA808462

            应用
            建议稀释比
            已发表文章

            免疫印迹 (WB)

            1:2,000
            -
            产品规格

            种属反应

            Human

            宿主/亚型

            Mouse / IgG1

            分类

            Monoclonal

            类型

            Antibody

            克隆号

            OTI1H3

            抗原

            Full length human recombinant protein of human CCDC36 produced in E.coli.
            查看免疫原

            偶联物

            Unconjugated

            形式

            Liquid

            浓度

            1 mg/mL

            纯化类型

            Affinity chromatography

            保存液

            PBS with 1% BSA, 50% glycerol

            内含物

            0.02% sodium azide

            保存条件

            -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

            运输条件

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            靶标信息

            Required for DNA double-strand breaks (DSBs) formation in unsynapsed regions during meiotic recombination. Probably acts by forming a complex with MEI4 and REC114, which activates DSBs formation in unsynapsed regions, an essential step to ensure completion of synapsis. Not required for HORMAD1 functions in pairing-independent synaptonemal complex formation, ATR recruitment to unsynapsed axes, meiotic silencing of unsynapsed chromatin (MSUC) or meiotic surveillance.

            仅用于科研。不用于诊断过程。未经明确授权不得转售。

            篇参考文献 (0)

            您是否在文献中引用过该产品?请点击下方按钮邮件告知我们。
            引用该产品

            生物信息学

            蛋白别名: Cancer/testis antigen 74; Coiled-coil domain-containing protein 36; CT74; Interactor of HORMAD1 protein 1

            查看更多 收起

            基因别名: CCDC36; CT74; IHO1

            查看更多 收起

            UniProt ID: (Human) Q8IYA8

            查看更多 收起

            Entrez Gene ID: (Human) 339834

            查看更多 收起

            功能

            protein binding

            参与通路

            positive regulation of defense response to virus by host xenophagy
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            性能保障

            只要您发现Invitrogen抗体在实验中的表现与网站或说明书的所述内容不符,您即可享受免费退换货服务。*

            了解更多
            help_icon

            随时为您服务

            获取常见问题的专家解答,或者直接联系我们的技术专家,咨询应用、设备、常规产品使用问题。

            联系技术支持
            订购 Plus Icon Minus Icon
            • 订单状态查询
            • 订单支持
            • 货号直购
            • 现货供应中心
            • 电子采购
            支持 Plus Icon Minus Icon
            • 帮助&支持
            • 联系我们 - 400 820 8982
            • 技术支持中心
            • 查找文件&证书
            • 报告网站问题
            资源 Plus Icon Minus Icon
            • 学习中心
            • 促销
            • 活动&研讨会
            • 社交媒体
            关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
            • 关于我们
            • 招聘
            • 投资者关系
            • 新闻
            • 社会责任
            • 商标
            品牌 Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Patheon
            • PPD
            • 服务条款
            • 隐私政策
            • 定价和运输保险政策
            • Cookie 喜好设置

              Cookie设置

              我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            China flag icon
            China
            本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
               电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-mgmkt:80/100.66.75.22:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0