Invitrogen antibodies—maximize lab budgets with advanced validation & coverage

Shop antibodies

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Anticuerpos primarios
  • Buscar
  • Popular Product Areas
  • Ensayos TaqMan
  • Expresión génica
  • Anticuerpos primarios
  • Anticuerpos Secundarios
  • Controles de isotipo
  • Proteínas y péptidos
  • Kits ELISA
  • SNP Genotyping
  • Todos los documentos y soporte
  • Certificados
  • SDS
  • Preguntas frecuentes sobre productos
  • Manuales y Protocolos
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Contáctenos
            • Orden Rápida
            • Iniciar sesión
              Iniciar sesión
              ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
              • Cuenta
              • Estatus del pedido
              • Productos personalizados y proyectos​

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • Dopamine Transporter Antibodies

            Bioss

            DAT/Dopamine transporter Polyclonal Antibody

            View all (26) Dopamine Transporter antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite DAT/Dopamine transporter Polyclonal Antibody

            • Antibody Testing Data (5)
            Application
            DAT/Dopamine transporter Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 5

            DAT/Dopamine transporter Antibody (BS-1714R) in IHC (P)

            Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded rat kidney; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with Dopamine Transporter Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-1714R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by a conjugated secondary for 20 ... View More
            View Product

            DAT/Dopamine transporter Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            DAT/Dopamine transporter Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            DAT/Dopamine transporter Antibody in Western Blot (WB)
            DAT/Dopamine transporter Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            DAT/Dopamine transporter Antibody in Flow Cytometry (Flow)

            Product Details

            BS-1714R

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Western Blot (WB)

            1:500
            -

            Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

            1:400
            -

            Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

            1:100-1:500
            -

            Immunocytochemistry (ICC/IF)

            1:50-1:200
            -

            Flow Cytometry (Flow)

            6 µg
            -

            ELISA (ELISA)

            1:500-1:1,000
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human, Mouse, Rat

            Host/Isotype

            Rabbit / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Antibody

            Immunogen

            KLH conjugated synthetic peptide derived from human DAT1, amino acids 251-350.
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            1 mg/mL

            Purification

            Protein A

            Storage buffer

            0.01M TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA

            Contains

            0.02% ProClin 300

            Storage conditions

            -20°C

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            Target Information

            The Dopamine Transporter (DAT) is responsible for the reaccumulation of dopamine after it has been released. DAT antibodies and antibodies for other markers of catecholamine biosynthesis are widely used as markers for dopaminergic and noradrenergic neurons in a variety of applications including depression, schizophrenia, Parkinson's disease and drug abuse.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: DA transporter; DAT; dopamine transporter 1; Sodium-dependent dopamine transporter; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 3; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3; Solute carrier family 6 member 3; solute carrier family 6, member 3

            View more View less

            Gene Aliases: DAT; DAT1; PKDYS; SLC6A3

            View more View less

            UniProt ID: (Human) Q01959, (Rat) P23977, (Mouse) Q61327

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 6531, (Rat) 24898, (Mouse) 13162

            View more View less

            Function(s)

            protease binding receptor binding dopamine transmembrane transporter activity dopamine:sodium symporter activity protein binding drug binding monoamine transmembrane transporter activity protein complex binding dopamine binding metal ion binding protein N-terminus binding protein phosphatase 2A binding neurotransmitter:sodium symporter activity symporter activity primary active transporter

            Process(es)

            aging lactation sensory perception of smell locomotory behavior response to iron ion monoamine transport dopamine transport adenohypophysis development response to nicotine positive regulation of multicellular organism growth regulation of dopamine metabolic process neurotransmitter biosynthetic process response to cocaine dopamine biosynthetic process dopamine catabolic process response to drug response to ethanol dopamine uptake involved in synaptic transmission response to cAMP prepulse inhibition ammonium transmembrane transport dopamine uptake neurotransmitter transport response to organic cyclic compound cation transmembrane transport transport organic cation transport sodium ion transmembrane transport
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Pedidos Plus Icon Minus Icon
            • Estatus del pedido
            • Ayuda para pedidos
            • Orden Rápida
            • Supply Center
            • eProcurement
            Soporte Plus Icon Minus Icon
            • Ayuda y soporte
            • Entre en Contacto
            • Centros de asistencia técnica
            • Consultar documentos y certificados
            • Informar de un problema en la web
            Recursos Plus Icon Minus Icon
            • Centros de aprendizaje
            • Promociones
            • Eventos & Webinars
            • Medios Sociales
            Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Acerca de nosotros
            • Empleo
            • Inversores
            • Noticias
            • Responsabilidad social
            • Marcas comerciales
            Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Policy
            • Price & Freight Policy
            • Preferencias sobre cookies

              Su elección con respecto a las cookies en este sitio

              Nosotros y nuestras empresas afiliadas y proveedores utilizamos cookies y tecnologías similares para gestionar nuestros sitios web, reconocer a los visitantes de nuestros sitios web, proporcionar un inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Haga clic en “Aceptar todas” para aceptar todas las cookies e ir directamente al sitio web o haga clic en “Administrar configuraciones” para ver las descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si acepta ciertas cookies mientras visita el sitio web.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            México flag icon
            México

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-x6nlx:80/100.66.79.199:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0