Invitrogen antibodies—maximize lab budgets with advanced validation & coverage

Shop antibodies

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Anticuerpos primarios
  • Buscar
  • Popular Product Areas
  • Ensayos TaqMan
  • Expresión génica
  • Anticuerpos primarios
  • Anticuerpos Secundarios
  • Controles de isotipo
  • Proteínas y péptidos
  • Kits ELISA
  • SNP Genotyping
  • Todos los documentos y soporte
  • Certificados
  • SDS
  • Preguntas frecuentes sobre productos
  • Manuales y Protocolos
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Contáctenos
            • Orden Rápida
            • Iniciar sesión
              Iniciar sesión
              ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
              • Cuenta
              • Pedidos
              • Productos y proyectos personalizados

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • HNF4A Antibodies

            Invitrogen

            HNF4A Polyclonal Antibody

            View all (49) HNF4A antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite HNF4A Polyclonal Antibody

            • Antibody Testing Data (2)
            Application
            HNF4A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 2

            HNF4A Antibody (PA5-18363) in IHC (P)

            Immunohistochemistry analysis of HNF4A in human small intestine. Samples were incubated with HNF4A polyclonal antibody (Product # PA5-18363) using a dilution of 2 µg/mL. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue after heat-induced antigen retrieval.
            View Product

            HNF4A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            HNF4A Antibody in Western Blot (WB)

            Product Details

            PA5-18363

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Western Blot (WB)

            0.1-0.5 µg/mL
            -

            Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

            2 µg/mL
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Goat / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Antibody

            Immunogen

            Synthetic peptide sequence (RLSKTLVDMDMADY) corresponding to the N-terminus amino acids of HNF4A (aa 2-15).
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            0.5 mg/mL

            Purification

            Ammonium sulfate precipitation

            Storage buffer

            TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

            Contains

            0.02% sodium azide

            Storage conditions

            -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            RRID

            AB_10988302

            Product Specific Information

            This antibody is predicted to react with canine and porcine based on sequence homology.

            This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

            Target Information

            Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4 alpha) is an orphan nuclear receptor. HNF4a is expressed in the liver, kidney, intestine, and pancreas. Mutation of HNF4a in humans has been associated with maturity-onset diabetes of the young type 1 (MODY1). HNF4 binds to DNA as an exclusive homodimer. The HNF4a gene is alternatively spliced and may generate up to nine different isoforms, HNF4a1 through HNF4a9.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: FLJ39654; hepatic nuclear factor 4 alpha; hepatocyte nuclear factor 4, alpha; Hepatocyte nuclear factor 4-alpha; HNF-4-alpha; HNF4-alpha; HNF4alpha10/11/12; Nuclear receptor subfamily 2 group A member 1; TCF-14; Transcription factor 14; Transcription factor HNF-4

            View more View less

            Gene Aliases: FRTS4; HNF4; HNF4A; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; HNF4alpha; MODY; MODY1; NR2A1; NR2A21; TCF; TCF14

            View more View less

            UniProt ID: (Human) P41235

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 3172

            View more View less

            Function(s)

            fatty-acyl-CoA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II activating transcription factor binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding fatty acid binding protein binding zinc ion binding palmitoyl-CoA hydrolase activity protein homodimerization activity transcription regulatory region DNA binding C4 zinc finger nuclear receptor

            Process(es)

            regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription initiation from RNA polymerase II promoter ornithine metabolic process lipid metabolic process acyl-CoA metabolic process xenobiotic metabolic process establishment of tissue polarity sex differentiation blood coagulation negative regulation of cell proliferation response to glucose regulation of gastrulation regulation of lipid metabolic process signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation negative regulation of cell growth intracellular receptor signaling pathway regulation of microvillus assembly negative regulation of protein import into nucleus, translocation response to drug negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein glucose homeostasis steroid hormone mediated signaling pathway negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity cell-cell junction organization positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of fatty acid biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of insulin secretion response to cAMP lipid homeostasis phospholipid homeostasis SMAD protein signal transduction triglyceride homeostasis negative regulation of activation of JAK2 kinase activity positive regulation of cholesterol homeostasis
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Pedidos Plus Icon Minus Icon
            • Estatus del pedido
            • Ayuda para pedidos
            • Orden Rápida
            • Supply Center
            • eProcurement
            Soporte Plus Icon Minus Icon
            • Ayuda y soporte
            • Entre en Contacto
            • Centros de asistencia técnica
            • Consultar documentos y certificados
            • Informar de un problema en la web
            Recursos Plus Icon Minus Icon
            • Centros de aprendizaje
            • Promociones
            • Eventos & Webinars
            • Medios Sociales
            Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Acerca de nosotros
            • Empleo
            • Inversores
            • Noticias
            • Responsabilidad social
            • Marcas comerciales
            Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
            • Terms & Conditions
            • Privacy Policy
            • Price & Freight Policy
            • Preferencias sobre cookies

              Su elección con respecto a las cookies en este sitio

              Nosotros y nuestras empresas afiliadas y proveedores utilizamos cookies y tecnologías similares para gestionar nuestros sitios web, reconocer a los visitantes de nuestros sitios web, proporcionar un inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Haga clic en “Aceptar todas” para aceptar todas las cookies e ir directamente al sitio web o haga clic en “Administrar configuraciones” para ver las descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si acepta ciertas cookies mientras visita el sitio web.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            chile flag icon
            Chile

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-584499df9d-gbm2w:80/100.66.77.184:80.
            git-commit: 256cec658627a60c8e1196038bf5905a13cd45ba
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.33.0-2025.07.30-1.0