Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Anticuerpos primarios
  • Buscar
  • Popular Product Areas
  • Ensayos TaqMan
  • Expresión génica
  • Anticuerpos primarios
  • Anticuerpos Secundarios
  • Controles de isotipo
  • Proteínas y péptidos
  • Kits ELISA
  • SNP Genotyping
  • Todos los documentos y soporte
  • Certificados
  • SDS
  • Preguntas frecuentes sobre productos
  • Manuales y Protocolos
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Estado del pedido
            • Pedido rápido
            • Sign in
              Sign in
              Don't have an account ? Create Account
              • Cuenta
              • Pedidos
              • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
              • Productos y proyectos personalizados
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • IL-22 Antibodies

            Invitrogen

            IL-22 Monoclonal Antibody (1H8PWSR), PE, eBioscience™

            10 Published Figures
            34 References
            View all (46) IL-22 antibodies

            Promotions

            View available promotion(s)

            Promo Code: RPUZZ25 Stock up on essentials to piece your discovery together Until June 27, save up to $650 and get an exclusive lab-themed hidden-object puzzle. Learn more

            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Catalog # 12-7221-82
            Web quote
            You can generate a web quote (PDF) by signing in to your account and adding products to your cart. View cart and click the 'Generate a web quote' button. With your web quote document, you can get approval for your order and complete your order online.
             
            Precio (EUR)
            476,00
             
            Check your price
            Request bulk or custom format
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite IL-22 Monoclonal Antibody (1H8PWSR), PE, eBioscience™

            • Antibody Testing Data (1)
            • Published Figures (10)
            Application
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 11

            IL-22 Antibody (12-7221-82) in Flow

            Staining of 11-day Th17-polarized mouse splenocytes with Anti-Mouse CD4 FITC (Product # 11-0042-82) and 0.06 µg of Anti-Mouse IL-22 PE. Cells were treated with Brefeldin A (Product # 00-4506-51) alone (left) or PMA, Ionomycin, and Brefeldin A (right) for 5 hours prior to intracellular staining. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis.
            View Product

            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
            IL-22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

            Product Details

            12-7221-82

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Flow Cytometry (Flow)

            0.125 µg/test
            View 34 publications 34 publications
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Mouse

            Published species

            Human, Mouse

            Host/Isotype

            Rat / IgG1, kappa

            Recommended Isotype Control

            Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), PE, eBioscience™

            Class

            Monoclonal

            Type

            Antibody

            Clone

            1H8PWSR

            Conjugate

            PE
            • PerCP-eFluor 710
            • Request custom conjugation

            Excitation/Emission Max

            565/576 nm View spectra spectra

            Form

            Liquid

            Concentration

            0.2 mg/mL

            Purification

            Affinity chromatography

            Storage buffer

            PBS, pH 7.2

            Contains

            0.09% sodium azide

            Storage conditions

            4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            RRID

            AB_10597428

            Product Specific Information

            Description: The 1H8PWSR monoclonal antibody reacts with mouse interleukin(IL)-22. IL-22 is a 20 kDa member of the IL-10 cytokine family that is secreted primarily by Th17, NK cells, and some other T cells. In in vitro Th17 cultures, induction of IL-22 expression is greater in response to IL-23 than IL-6 or TGF-β, suggesting that this cytokine may be secreted by more fully differentiated Th17 cells in vivo. A heterodimer consisting of IL-10R2 and IL-22R1 serves as the receptor for IL-22. Th17-secreted IL-22 binds to the IL-22 receptor complexon target cells to induce the expression of anti-microbial peptides β-defensin-2 and β-defensin-3. Recently, it was demonstrated that IL-22 is able to protect hosts against bacterial infections of the lungs and gut.

            Applications Reported: This 1H8PWSR antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

            This clone has been optimized for use with eBioscience IC Fixation and Permeabilization kit (Product # 88-8823-88).

            Applications Tested: This 1H8PWSR antibody has been tested on Th17-polarized mouse splenocytes restimulated with PMA, Ionomycin and Brefeldin A for 5 hours. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

            Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

            Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

            Target Information

            IL-22 also known as IL-10-related T-cell derived inducible factor, is an alpha helical cytokine and is considered a member of the IFN-IL-10 family, which includes IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, IL-28, IL-29, and the type I and II interferons. IL-22 is produced mainly by activated T cells and NK cells. In humans, the IL-22 gene is located on the q arm of chromosome 12, and is structurally related to IL10. IL-22 acts by engaging the heterodimeric receptor complex consisting of primary receptor IL-22R1 and accessory receptor IL-10R2. IL-22R1 also binds IL-20 and IL-24; IL-10R2 also binds IL-10, IL-27, IL-28, and IL-29. Binding of IL-22 to its receptor complex induces signal transduction, particularly via the JAK-STAT pathway. In addition to the membrane-bound IL-22R1/IL-10R2 complex, a soluble single-chain IL-22 receptor termed IL-22BP has been found to antagonize IL-22 binding and signaling. IL-22 appears not to directly influence immune cells, and major targets of the cytokine appear to be nonimmune cells, such as cells of the skin, digestive and respiratory system, as well as hepatocytes, and keratinocytes. IL-22 has been described as an effector cytokine of the Th17 lineage. Along with IL-17A and IL-17F, IL-22 regulates genes associated with innate immunity of the skin. IL-17A, IL-17F and IL-22 are all co-expressed by Th17 cells, however, they are differentially regulated. The effects of IL-22 include induction of acute phase reactants and antimicrobial proteins, as well as increasing the mobility of keratinocytes. IL-22 is highly expressed during chronic inflammation, and found to activate intracellular kinases and transcription factors. IL-22 is critical for host defense against infections of extracellular pathogens, and promotes wound-healing responses. IL-22 is upregulated in activated T cells. IL-22 has been reported to mediate IL-23-induced acanthosis and dermal inflammation through activation of STAT3.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            How to build a flow cytometry experiment with Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder
            The Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder webtool helps you chose antibody clones, fluorophores, fluorescent proteins, and reagents to design your experiment.
            Video Player is loading.
            Current Time 0:00
            /
            Duration 0:00
            Loaded: 0%
            0:00
            Stream Type LIVE
            Remaining Time -0:00
             
            1x
            • 2x
            • 1.75x
            • 1.5x
            • 1.25x
            • 1x, selected
            • 0.75x
            • 0.5x
            • Chapters
            • descriptions off, selected
            • captions settings, opens captions settings dialog
            • captions off, selected

              This is a modal window.

              Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

              Text
              Text Background
              Caption Area Background
              Font Size
              Text Edge Style
              Font Family

              End of dialog window.

              This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.

              How to use the Panel Builder

              Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

              Bioinformatics

              Protein Aliases: il 22; IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; IL-22; IL-22a; IL-TIF; IL-TIF alpha; ILN; ILTIF alpha; Interleukin; interleukin 10-related T cell-derived inducible factor; Interleukin-22; Interleukin-22a; Interleukin22

              View more View less

              Gene Aliases: IL-22; IL-22a; Il22; Il22a; Iltif; ILTIFa

              View more View less

              UniProt ID: (Mouse) Q9JJY9

              View more View less

              Entrez Gene ID: (Mouse) 50929

              View more View less

              Function(s)

              cytokine activity protein binding

              Process(es)

              regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of inflammatory response reactive oxygen species metabolic process
              It has to be done as per old AB suggested Products section.
              guarantee_icon

              Performance Guarantee

              If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

              Learn more
              help_icon

              We're here to help

              Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

              Contact tech support
              Pedidos Plus Icon Minus Icon
              • Estado del pedido
              • Ayuda con el pedido
              • Pedido rápido
              • Centro de suministros
              • eProcurement (B2B)
              Asistencia Plus Icon Minus Icon
              • Ayuda y soporte técnico
              • Contacto
              • Centros de soporte técnico
              • Documentos y certificados
              • Informar de un problema del sitio web
              Recursos Plus Icon Minus Icon
              • Centros de formación
              • Promociones
              • Eventos y seminarios web
              • Redes sociales
              Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
              • Acerca de nosotros
              • Carreras profesionales
              • Inversores
              • Noticias
              • Responsabilidad social
              • Marcas registradas
              Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
              • Thermo Scientific
              • Applied Biosystems
              • Invitrogen
              • Gibco
              • Ion Torrent
              • Fisher Scientific
              • Unity Lab Services
              • Patheon
              • PPD
              • Terms & Conditions
              • Privacy Information Center
              • Price & Freight Policy
              • Preferencias sobre cookies

                Su elección con respecto a las cookies en este sitio

                Nosotros y nuestras empresas afiliadas y proveedores utilizamos cookies y tecnologías similares para gestionar nuestros sitios web, reconocer a los visitantes de nuestros sitios web, proporcionar un inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Haga clic en “Aceptar todas” para aceptar todas las cookies e ir directamente al sitio web; haga clic en “Rechazar todas” para rechazar todas las cookies excepto las estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio web (cookies obligatorias) o haga clic en “Administrar configuraciones” para ver las descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si acepta ciertas cookies mientras visita el sitio web.
              © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
              spain flag icon
              Spain

              Your items have has been added!


              Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-xccv2:80/100.66.79.199:80.
              git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
              git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
              git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0