Buy 3 products, only pay for 2—offer ends June 27th

Shop now

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Anticuerpos primarios
  • Buscar
  • Popular Product Areas
  • Ensayos TaqMan
  • Expresión génica
  • Anticuerpos primarios
  • Anticuerpos Secundarios
  • Controles de isotipo
  • Proteínas y péptidos
  • Kits ELISA
  • SNP Genotyping
  • Todos los documentos y soporte
  • Certificados
  • SDS
  • Preguntas frecuentes sobre productos
  • Manuales y Protocolos
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Estado del pedido
            • Pedido rápido
            • Sign in
              Sign in
              Don't have an account ? Create Account
              • Cuenta
              • Pedidos
              • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
              • Productos y proyectos personalizados
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • RPRD1A Antibodies

            Proteintech

            P15RS Polyclonal Antibody

            6 References
            View all (10) RPRD1A antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Catalog # 23652-1-AP
            Web quote
            You can generate a web quote (PDF) by signing in to your account and adding products to your cart. View cart and click the 'Generate a web quote' button. With your web quote document, you can get approval for your order and complete your order online.
             
            Precio (EUR)
            437,00
            150 µL
             
            Check your price
            Request bulk or custom format
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite P15RS Polyclonal Antibody

            • Antibody Testing Data (8)
            Application
            P15RS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 8

            P15RS Antibody (23652-1-AP) in ICC/IF

            Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using (Product # 23652-1-AP) (P15RS antibody), at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).
            View Product

            P15RS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            P15RS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
            P15RS Antibody in Western Blot (WB)
            P15RS Antibody in Western Blot (WB)
            P15RS Antibody in Western Blot (WB)
            P15RS Antibody in Western Blot (WB)
            P15RS Antibody in Western Blot (WB)
            P15RS Antibody in Western Blot (WB)

            Product Details

            23652-1-AP

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Western Blot (WB)

            1:500-1:2,000
            View 3 publications 3 publications

            Immunohistochemistry (IHC)

            -
            View 1 publication 1 publication

            Immunocytochemistry (ICC/IF)

            1:20-1:200
            View 1 publication 1 publication

            Immunoprecipitation (IP)

            -
            View 1 publication 1 publication
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human, Mouse

            Published species

            Human

            Host/Isotype

            Rabbit / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Antibody

            Immunogen

            P15RS Fusion Protein Ag20409 (82-167 aa encoded by BC010136)
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            0.43 mg/mL

            Purification

            Antigen affinity chromatography

            Storage buffer

            PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

            Contains

            0.02% sodium azide

            Storage conditions

            -20°C

            Shipping conditions

            Wet ice (domestic); Dry ice (international)

            Product Specific Information

            Immunogen sequence: APVIVEAFK HVSSETDESC KKHLGRVLSI WEERSVYEND VLEQLKQALY GDKKPRKRTY EQIKVDENEN CSSLGSPSEP PQTLDLV (82-167 aa encoded by BC010136)

            Target Information

            P15RS is upregulated in cells overexpressing cyclin-dependent kinase inhibitor p15 and may have a role in cell cycle regulation (Liu et al., 2002 ).

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            Bioinformatics

            Protein Aliases: CDKN2B-related protein; cyclin-dependent kinase 2B-inhibitor-related protein; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B-related protein; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B-related protein (p15INK4B-related protein); p15INK4B-related protein; Regulation of nuclear pre-mRNA domain-containing protein 1A

            View more View less

            Gene Aliases: C77387; HsT3101; Kiaa4077; mKIAA4077; P15RS; RPRD1A

            View more View less

            UniProt ID: (Human) Q96P16, (Mouse) Q8VDS4

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 55197, (Mouse) 225283

            View more View less

            Function(s)

            protein binding molecular_function kinase inhibitor

            Process(es)

            snRNA transcription from RNA polymerase II promoter dephosphorylation of RNA polymerase II C-terminal domain
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Pedidos Plus Icon Minus Icon
            • Estado del pedido
            • Ayuda con el pedido
            • Pedido rápido
            • Centro de suministros
            • eProcurement (B2B)
            Asistencia Plus Icon Minus Icon
            • Ayuda y soporte técnico
            • Contacto
            • Centros de soporte técnico
            • Documentos y certificados
            • Informar de un problema del sitio web
            Recursos Plus Icon Minus Icon
            • Centros de formación
            • Promociones
            • Eventos y seminarios web
            • Redes sociales
            Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Acerca de nosotros
            • Carreras profesionales
            • Inversores
            • Noticias
            • Responsabilidad social
            • Marcas registradas
            Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Price & Freight Policy
            • Preferencias sobre cookies

              Su elección con respecto a las cookies en este sitio

              Nosotros y nuestras empresas afiliadas y proveedores utilizamos cookies y tecnologías similares para gestionar nuestros sitios web, reconocer a los visitantes de nuestros sitios web, proporcionar un inicio de sesión seguro, recopilar estadísticas para optimizar las funciones del sitio web y ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Haga clic en “Aceptar todas” para aceptar todas las cookies e ir directamente al sitio web; haga clic en “Rechazar todas” para rechazar todas las cookies excepto las estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio web (cookies obligatorias) o haga clic en “Administrar configuraciones” para ver las descripciones detalladas de los tipos de cookies y elegir si acepta ciertas cookies mientras visita el sitio web.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            Spain flag icon
            Spain

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-qbwj4:80/100.66.76.255:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0