Save $650 & get a lab-themed hidden object puzzle

Save and claim

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Sekundärantikörper
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • Isotypkontrolle
  • Proteine und Peptide
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Secondary Antibodies ›
            • Rabbit anti-Pig IgG Secondary Antibodies

            Invitrogen

            Rabbit anti-Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC

            View all (2) Rabbit anti-Pig IgG antibodies
            Datasheet
            Create Citation
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Create Citation
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite Rabbit anti-Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC

            Product Details

            61-9111

            Applications
            Tested Dilution

            Western Blot (WB)

            1:20-1:50

            Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

            1:20-1:50

            ELISA (ELISA)

            1:20-1:50

            Immunoprecipitation (IP)

            1:20-1:50
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Pig

            Host/Isotype

            Rabbit / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Secondary Antibody

            Immunogen

            Gamma Immunoglobin

            Conjugate

            FITC
            • HRP
            • Request custom conjugation

            Excitation/Emission Max

            498/517 nm View spectra spectra

            Form

            Liquid

            Concentration

            1 mg/mL

            Purification

            Affinity chromatography

            Storage buffer

            PBS, pH 7.4, with 40% glycerol, 1% BSA

            Contains

            0.1% sodium azide

            Storage conditions

            4°C, store in dark

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            RRID

            AB_2533944

            Target

            IgG

            Antibody Form

            Whole Antibody

            Target Information

            Anti-Pig secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for porcine (swine, pig) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            • Cookie-Präferenzen

              Ihre Einstellungen zu Cookies für diese Website

              Wir und unsere verbundenen Unternehmen und Anbieter verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Websites zu betreiben, Besucher unserer Websites zu erkennen, den sicheren Login zu ermöglichen, Statistiken zur Optimierung der Website-Funktionen zu sammeln und auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen. Klicken Sie auf "Alle akzeptieren", um alle Cookies anzunehmen und direkt auf die Website zu gelangen, klicken Sie auf "Alle verweigern", um alle Cookies abzulehnen, außer denen, die für das Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind (erforderliche Cookies), oder klicken Sie auf Manage Settings (Einstellungen verwalten), um detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Arten von Cookies zu sehen und zu entscheiden, ob Sie bestimmte Cookies annehmen möchten, während Sie auf der Website sind.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            germany | deutschland flag icon
            Germany | Deutschland

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-mgmkt:80/100.66.75.22:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0