Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Primärantikörper
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • Isotypkontrolle
  • Proteine und Peptide
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • SLC7A3 Antibodies

            Proteintech

            SLC7A3 Polyclonal Antibody

            View all (6) SLC7A3 antibodies

            Promotions

            View available promotion(s)

            Promo Code: RPUZZ25 Stock up on essentials to piece your discovery together Until June 27, save up to $650 and get an exclusive lab-themed hidden-object puzzle. Learn more

            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Catalog # 27183-1-AP
            Web quote
            You can generate a web quote (PDF) by signing in to your account and adding products to your cart. View cart and click the 'Generate a web quote' button. With your web quote document, you can get approval for your order and complete your order online.
             
            Preis (EUR)
            522,00
            150 µL
             
            Check your price
            Request bulk or custom format
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite SLC7A3 Polyclonal Antibody

            • Antibody Testing Data (1)
            Application
            SLC7A3 Antibody in Western Blot (WB)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 1

            SLC7A3 Antibody (27183-1-AP) in WB

            Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27183-1-AP (SLC7A3 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.
            View Product

            SLC7A3 Antibody in Western Blot (WB)

            Product Details

            27183-1-AP

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Western Blot (WB)

            1:500-1:1,000
            -

            ELISA (ELISA)

            Assay-dependent
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human, Mouse, Rat

            Host/Isotype

            Rabbit / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Antibody

            Immunogen

            SLC7A3 fusion protein Ag25494
            View immunogen

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            0.5 mg/mL

            Purification

            Antigen affinity chromatography

            Storage buffer

            PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

            Contains

            0.02% sodium azide

            Storage conditions

            -20°C

            Shipping conditions

            Wet ice

            Product Specific Information

            Immunogen sequence: DQETKTGEEV ELQEEAITTE SEKLTLWGLF FPLNSIPTPL SGQIVYVCSS LLAVLLTALC LVLAQWSVPL LSGD

            Target Information

            Mediates the uptake of the cationic amino acids arginine, lysine and ornithine in a sodium-independent manner.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: amino acid transporter, cationic 3; CAT-3; Cationic amino acid transporter 3; Cationic amino acid transporter y+; solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 3; Solute carrier family 7 member 3; solute carrier family 7, member 3

            View more View less

            Gene Aliases: ATRC3; CAT-3; CAT3; SLC7A1; SLC7A2; SLC7A3

            View more View less

            UniProt ID: (Human) Q8WY07, (Mouse) P70423, (Rat) O08812

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 84889, (Mouse) 11989, (Rat) 29485

            View more View less

            Function(s)

            L-ornithine transmembrane transporter activity amino acid transmembrane transporter activity arginine transmembrane transporter activity L-lysine transmembrane transporter activity antiporter activity basic amino acid transmembrane transporter activity amino acid transporter

            Process(es)

            amino acid transport arginine transport lysine transport ornithine transport regulation of TOR signaling L-ornithine transmembrane transport L-lysine transmembrane transport arginine transmembrane transport basic amino acid transmembrane transport
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            • Cookie-Präferenzen

              Ihre Einstellungen zu Cookies für diese Website

              Wir und unsere verbundenen Unternehmen und Anbieter verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Websites zu betreiben, Besucher unserer Websites zu erkennen, den sicheren Login zu ermöglichen, Statistiken zur Optimierung der Website-Funktionen zu sammeln und auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen. Klicken Sie auf "Alle akzeptieren", um alle Cookies anzunehmen und direkt auf die Website zu gelangen, klicken Sie auf "Alle verweigern", um alle Cookies abzulehnen, außer denen, die für das Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind (erforderliche Cookies), oder klicken Sie auf Manage Settings (Einstellungen verwalten), um detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Arten von Cookies zu sehen und zu entscheiden, ob Sie bestimmte Cookies annehmen möchten, während Sie auf der Website sind.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            germany | deutschland flag icon
            Germany | Deutschland

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-wfj77:80/100.66.72.92:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0