Invitrogen antibodies—maximize lab budgets with advanced validation & coverage

Shop antibodies

Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

Primärantikörper
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • Isotypkontrolle
  • Proteine und Peptide
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • MUNC18 Antibodies

            Bethyl Laboratories

            STXBP1/MUNC18-1 Polyclonal Antibody

            View all (26) MUNC18 antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite STXBP1/MUNC18-1 Polyclonal Antibody

            • Antibody Testing Data (1)
            Application
            STXBP1/MUNC18-1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 1

            STXBP1/MUNC18-1 Antibody (A305-264A) in IP

            Detection of human STXBP1 by western blot of immunoprecipitates. Samples: Whole cell lysate (0.5 or 1.0 mg per IP reaction; 20% of IP loaded) from HeLa cells prepared using NETN lysis buffer. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-STXBP1 antibody (Product # A305-264A) (lot 1) used for IP at 6 µg per reaction. STXBP1 was also immunoprecipitated by rabbit anti-STXBP1 antibody A305-263A. For blotting immuno... View More
            View Product

            STXBP1/MUNC18-1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)

            Product Details

            A305-264A

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Western Blot (WB)

            Assay-dependent
            -

            Immunoprecipitation (IP)

            2-10 µg/mg lysate
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Rabbit / IgG

            Class

            Polyclonal

            Type

            Antibody

            Immunogen

            Region between residue 544 to 594 of Human Syntaxin-binding protein 1.

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            1 mg/mL

            Purification

            Antigen affinity chromatography

            Storage buffer

            phosphate/tris citrate, pH 7-8

            Contains

            0.09% sodium azide

            Storage conditions

            4°C

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            Product Specific Information

            The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

            Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse, Rat, Chicken, Bovine and Orangutan

            Target Information

            This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: EIEE4; FLJ37475; hUNC18; MGC146482; munc-18c; MUNC18-1; N-Sec1; neuronal SEC1; p67; Protein unc-18 homolog 1; Protein unc-18 homolog A; rop; RP11-56D16.3; Syntaxin-binding protein 1; Unc-18A; Unc18-1

            View more View less

            Gene Aliases: MUNC18-1; NSEC1; P67; RBSEC1; STXBP1; UNC18; UNC18A

            View more View less

            UniProt ID: (Human) P61764

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 6812

            View more View less

            Function(s)

            SNARE binding protein binding syntaxin-1 binding protein kinase binding protein domain specific binding syntaxin binding identical protein binding poly(A) RNA binding protein N-terminus binding membrane trafficking regulatory protein

            Process(es)

            platelet degranulation vesicle docking involved in exocytosis neurotransmitter secretion neuromuscular synaptic transmission axon target recognition regulation of synaptic vesicle priming glutamate secretion protein transport synaptic vesicle maturation regulation of synaptic vesicle fusion to presynaptic membrane negative regulation of synaptic transmission, GABAergic regulation of SNARE complex assembly negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis protein stabilization long term synaptic depression platelet aggregation protein localization to plasma membrane
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            • Cookie-Präferenzen

              Ihre Einstellungen zu Cookies für diese Website

              Wir und unsere verbundenen Unternehmen und Anbieter verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Websites zu betreiben, Besucher unserer Websites zu erkennen, den sicheren Login zu ermöglichen, Statistiken zur Optimierung der Website-Funktionen zu sammeln und auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte bereitzustellen. Klicken Sie auf "Alle akzeptieren", um alle Cookies anzunehmen und direkt auf die Website zu gelangen, klicken Sie auf "Alle verweigern", um alle Cookies abzulehnen, außer denen, die für das Funktionieren dieser Website unbedingt erforderlich sind (erforderliche Cookies), oder klicken Sie auf Manage Settings (Einstellungen verwalten), um detaillierte Beschreibungen der verschiedenen Arten von Cookies zu sehen und zu entscheiden, ob Sie bestimmte Cookies annehmen möchten, während Sie auf der Website sind.
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            Germany flag icon
            Germany

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-tjlrb:80/100.66.79.199:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0