Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / Extracción eficiente de tantalio, niobio y estaño con analizadores XRF portátiles
Extracción eficiente de tantalio, niobio y estaño con analizadores XRF portátiles
By Alexis Perrusquia 02.10.2025
Por Peter Anzalone
La mayoría de los operadores mineros están familiarizados con la importancia del tantalio, el niobio y el estaño en el mundo tecnológico actual. El tántalo se utiliza en aparatos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores debido a su alto punto de fusión, que lo hace ideal para condensadores. El niobio es esencial en la industria siderúrgica y para crear superaleaciones y superconductores. El estaño, conocido por su bajo punto de fusión, se utiliza desde hace miles de años en diversas aplicaciones, sobre todo en soldadura. Sin embargo, la demanda de estos metales crece más rápido que la oferta, por lo que es crucial disponer de métodos eficaces de extracción y exploración.
Papel de los analizadores XRF portátiles en la minería
La espectroscopia de fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica analítica no destructiva utilizada para determinar la composición elemental de los materiales. Los analizadores XRF funcionan midiendo los rayos X fluorescentes (o secundarios) emitidos por una muestra al ser excitada por una fuente de rayos X primaria. Cada uno de los elementos presentes en una muestra produce un conjunto de rayos X fluorescentes característicos, o «huellas dactilares únicas». Estas huellas dactilares son distintas para cada elemento, lo que convierte al análisis XRF en una herramienta excelente para realizar mediciones cuantitativas y cualitativas. La precisión es un factor clave en la evaluación de concentrados de mineral, especialmente debido a sus elevados valores comerciales. (Descargue el ebook gratuito para obtener más información sobre la espectroscopia de fluorescencia de rayos X).
Los analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) han revolucionado la minería al proporcionar un análisis elemental rápido y preciso con una preparación mínima de la muestra. Estos dispositivos portátiles son lo suficientemente versátiles como para ser utilizados en diferentes etapas de la minería, desde la exploración inicial hasta el control de la ley del mineral e incluso las evaluaciones medioambientales. Ofrecen datos en tiempo real, lo que permite a los mineros tomar decisiones rápidas e informadas in situ, aumentando la eficiencia y reduciendo la necesidad de realizar análisis de laboratorio que requieren mucho tiempo.
Antecedentes geológicos
El tantalio, el niobio y el estaño suelen encontrarse en rocas magmáticas de etapa tardía, como pegmatitas y vetas de alta temperatura. Los minerales comunes que contienen estos elementos son la tantalita ((FeMn)Ta₂O₆), la columbita ((FeMn)Nb₂O₆) y la casiterita (SnO₂). La tantalita suele aparecer con la columbita, formando el coltán. Estos minerales densos pueden ser erosionados y transportados por el agua, acumulándose en depósitos aluviales. Estos yacimientos son fuentes importantes de tantalio, niobio y estaño en varios países, lo que los convierte en objetivos principales para la minería.
Metodología y resultados
Realizamos un estudio para demostrar que los analizadores XRF portátiles pueden producir resultados comparables a los métodos de laboratorio tradicionales, lo que los hace fiables para el análisis in situ. Preparamos algunas muestras de alta ley y las analizamos utilizando un analizador XRF portátil y métodos de laboratorio tradicionales como ICP (plasma acoplado inductivamente) y AAS (espectroscopia de absorción atómica) para comparar. El analizador XRF portátil se configuró en «modo de minería», que utiliza un algoritmo de parámetros fundamentales para cuantificar más de 30 elementos sin necesidad de calibraciones por parte del usuario. Sin embargo, para una precisión aún mayor, puede realizarse un sencillo ajuste posterior a la calibración utilizando muestras de laboratorio precaracterizadas.
El estudio encontró una alta correlación entre los datos del analizador XRF portátil y los métodos de laboratorio. El coeficiente de determinación (valor R²) fue cercano a 1, lo que indica una fuerte correlación. Esto significa que el analizador XRF portátil puede identificar con precisión los concentrados de alta y baja calidad de las muestras de coltán en cuestión de segundos. Las cifras del estudio mostraron que los resultados de elementos como el tantalio (Ta), el niobio (Nb) y el estaño (Sn) se aproximaban mucho a los valores de laboratorio, lo que demuestra la eficacia del dispositivo portátil.
Puede ver más detalles, incluidas las pantallas de resultados, los diagramas de correlación, los tipos de instrumentos y los análisis en la nota de aplicación: Exploración y extracción de tantalio-niobio (coltán) y estaño con analizadores XRF portátiles.
Resumen
Los analizadores XRF portátiles son muy eficaces para analizar con rapidez y precisión la composición elemental de minerales como el coltán. Son útiles en todas las etapas del flujo de trabajo minero, desde la exploración hasta la extracción y el procesamiento. Dada su eficacia y precisión, estos dispositivos son esenciales para satisfacer la creciente demanda de tantalio, niobio y estaño en diversas aplicaciones de alta tecnología.
Recursos adicionales
  • Nota de aplicación: Exploración y extracción de tantalio-niobio (coltán) y estaño con analizadores XRF portátiles
  • Recursos en línea: Soluciones y tecnologías para minería y minerales
  • eBook: Tecnología XRF para no científicos
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Mejora de la calidad de la cerveza con UV-Vis para la cerveza con lúpulo seco
¿Qué es la microscopía electrónica de barrido?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d
    Avisos
    • Tweet
    • Facebook
    • Tweet
    • Facebook