Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Metales / Revolucionando el análisis del oro: ¿Por qué el XRF supera a los métodos tradicionales?
Revolucionando el análisis del oro: ¿Por qué el XRF supera a los métodos tradicionales?
By Alexis Perrusquia 02.21.2025
Por Peter Anzalone
Durante siglos, los joyeros y compradores de oro han confiado en la prueba del ácido para determinar la pureza del oro. Aunque cumplía su función, este método tiene importantes inconvenientes, como una precisión limitada y posibles daños en las joyas. En este blog, analizamos por qué los analizadores de fluorescencia de rayos X (XRF ) eclipsan a los métodos tradicionales y por qué deberían ser adoptados tanto por joyeros como por compradores de oro.
El problema de los análisis de oro tradicionales
Los métodos tradicionales de análisis del oro, como el análisis con ácido, consisten en aplicar ácido nítrico a un pequeño arañazo realizado en la joya. Aunque éste ha sido un método estándar durante décadas, presenta varios problemas:
Inexactitud y daños
La prueba del ácido a menudo sólo proporciona un valor aproximado del quilate. Su dependencia de la interpretación humana deja margen para el error, y el rayado de la joya provoca una pérdida de material que puede reducir su valor. Esto es especialmente problemático en el caso de piezas raras o valiosas.
Riesgos para la salud
La manipulación de ácidos fuertes como el ácido nítrico plantea riesgos significativos para el probador y el medio ambiente. Los derrames accidentales o la exposición pueden provocar lesiones graves, y la eliminación inadecuada puede dañar los ecosistemas. Estos riesgos para la salud hacen que las pruebas con ácido sean un procedimiento arriesgado en cualquier entorno.
Conocimientos limitados
Las pruebas con ácido tampoco son eficaces para identificar el chapado en oro o detectar toda la gama de metales presentes en un artículo. Puede hacer pasar objetos chapados en oro por oro puro o no revelar detalles importantes sobre las aleaciones. Esta falta de perspicacia puede dejar a los compradores expuestos al fraude y a valoraciones inexactas.
8 razones por las que los joyeros NO deberían utilizar ácido para analizar las joyas
¿Cómo resuelve el XRF estos problemas?
La tecnología XRF aborda las limitaciones de los métodos tradicionales proporcionando una solución más avanzada, segura y precisa para el análisis del oro.
Pruebas precisas y no destructivas
Los analizadores XRF ofrecen una forma no destructiva de comprobar la pureza del oro. Sin rayar la superficie ni dañar el objeto, el XRF puede proporcionar lecturas muy precisas sobre el valor en quilates y toda la composición del metal en cuestión de segundos. La precisión de este método elimina las conjeturas de las pruebas con ácido y ayuda a garantizar resultados en los que compradores y vendedores pueden confiar.
Detección del chapado en oro
Uno de los retos más importantes en las pruebas de oro es la identificación de artículos chapados en oro. Los analizadores XRF destacan en este ámbito. Los algoritmos avanzados del dispositivo XRF pueden detectar la diferencia entre el oro macizo y los objetos chapados en oro con una fina capa exterior de oro. Esta capacidad garantiza una mayor transparencia en las transacciones, ofreciendo tranquilidad a ambas partes.
Detección exhaustiva de aleaciones
A diferencia de las pruebas ácidas, los analizadores XRF pueden detectar todos los metales presentes en una aleación, ofreciendo un desglose completo de la composición de la joya. Este análisis detallado es crucial para identificar fraudes y verificar la autenticidad de los metales preciosos, lo que convierte al XRF en una herramienta indispensable para los comerciantes y tasadores de oro.
¿Por qué los joyeros deberían preferir el XRF a las pruebas con ácido?
Las ventajas de los analizadores XRF van más allá de la precisión y la seguridad. Su comodidad, facilidad de uso y ahorro de costes a largo plazo los hacen ideales para los joyeros modernos.
Comodidad y facilidad de uso
Los analizadores XRF están diseñados para facilitar su uso. Con sólo pulsar un botón, los joyeros pueden obtener al instante un análisis completo de un artículo de oro, incluido su valor en quilates, la composición de la aleación y el posible chapado. Este proceso simplificado elimina la necesidad de realizar pruebas manuales o de contar con conocimientos especializados, lo que permite a cualquier joyero o tasador obtener resultados precisos rápidamente.
Beneficios para la salud y el medio ambiente
Dado que los dispositivos XRF no utilizan productos químicos, ofrecen importantes ventajas para la salud y el medio ambiente. No hay riesgo de exposición a ácidos ni necesidad de almacenamiento y eliminación de productos químicos, lo que contribuye a garantizar un lugar de trabajo más seguro para los joyeros y a reducir la contaminación ambiental.
Rentabilidad
Aunque el coste inicial de la compra de un analizador XRF es superior al del mantenimiento de los kits de análisis de ácidos, las ventajas económicas a largo plazo son innegables. La tecnología XRF elimina la necesidad de comprar ácidos repetidamente y reduce el riesgo de lecturas inexactas que podrían provocar pérdidas económicas. Además, la capacidad de detectar el chapado en oro y el contenido de aleaciones reduce la probabilidad de ser engañado por artículos fraudulentos, lo que garantiza una mayor protección de las inversiones.
El futuro de las pruebas de metales preciosos
A medida que crece la demanda de pruebas de oro precisas y seguras, la tecnología XRF establece un nuevo estándar en el sector. Su capacidad para ofrecer resultados precisos y no destructivos, detectar el chapado en oro y proporcionar un análisis exhaustivo de las aleaciones la hace ideal para compradores de oro y joyeros.
El futuro de los análisis de oro pasa por adoptar soluciones modernas y tecnológicas como los analizadores XRF. Estos dispositivos garantizan la precisión y mejoran la seguridad y la rentabilidad, posicionándose como el estándar de oro para las pruebas de metales preciosos.
Explore hoy mismo las ventajas de los analizadores XRF para sus operaciones. Al adoptar esta tecnología de vanguardia, puede garantizar la precisión, la seguridad y el ahorro a largo plazo en sus prácticas de análisis de oro.
Recursos adicionales
  • Soluciones y tecnologías para el análisis de metales preciosos
  • Infografía: 8 razones por las que los joyeros NO deberían utilizar ácido para analizar joyas
  • Vídeo: American Jewelry and Loan
  • Grabación del seminario web: No es oro todo lo que reluce
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Utilización del análisis Raman en línea para el control de ácidos grasos en filetes de salmón
Tecnologías PMI: ¿Cuál es la diferencia entre XRF, LIBS y OES?
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d
    Avisos
    • Tweet
    • Facebook
    • Tweet
    • Facebook