Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / Ambicioso proyecto de minería para satisfacer la demanda de potasa
Ambicioso proyecto de minería para satisfacer la demanda de potasa
By Chris Calam 11.25.2019
Ambicioso proyecto de minería para satisfacer la demanda de potasaLa potasa es un mineral industrial ampliamente utilizado como fertilizante. Se deriva principalmente del cloruro de potasio (KCl por sus siglas en inglés), que también se conoce como muriato de potasio (MOP por sus siglas en inglés). Como una fuente de potasio soluble, la potasa es vital para la industria agrícola como nutriente primario de plantas. La potasa incrementa la retención de agua en plantas, mejora el rendimiento de los cultivos y tiene influencia en el sabor, textura y valor nutricional de muchas plantas.
Un artículo reciente de Mining-technology.com describe la operación única de la planta de potasa de Woodsmith, en Yorkshire, Inglaterra. Este sitio se distingue por tener acceso a la única mina del mundo fuente de polihalita, una forma de potasa útil para la producción de fertilizantes, ya que contiene potasio, magnesio, sulfuro y calcio, cuatro de los nutrientes que todas las plantas necesitan para crecer. El depósito es también especial porque Naciones Unidas predice que la demanda global de fertilizantes se incrementará de 44.9 millones de toneladas en 2015 a 50.2 millones de toneladas para 2020, y la demanda exclusivamente de potasa se incrementará de 5.6 millones de toneladas a 5.8 millones de toneladas en el mismo periodo.
De acuerdo al artículo, el dueño, Sirius Minerals, ha invertido 3.2 billones de libras (4.19 billones de dólares) en más de cinco años para construir una de los más ambiciosos proyectos de minería en el mundo, sobre una base de recursos estimada en 2.66 billones de toneladas. La mina tendrá un túnel de 37 kilómetros, actualmente en construcción, 340 metros bajo la tierra. Cuando esté completo, la polihalita obtenida será llevada al túnel y colocada en largas cintas transportadoras que llevarán el mineral a la planta de procesamiento de Sirius en Wilton, cerca de la costa del Mar del Norte. En total, la operación será capaz de manejar hasta 20 millones de toneladas de mineral polihalita al año.
La potasa proviene ya sea por extracción subterránea o de solución. Los depósitos subterráneos de potasa provienen de fondos marinos evaporados. Los taladros cavan para extraer el mineral, que es transportado a la superficie al molino de procesado, donde el mineral crudo es aplastado y refinado para extraer las sales de potasio.
Cuando los depósitos están ubicados muy profundamente bajo tierra, la minería de solución se utiliza como una alternativa a la minería tradicional subterránea. La minería de solución utiliza agua y salmuera para disolver los minerales solubles, tales como la potasa, el magnesio y otras sales. Los pozos se perforan hasta los depósitos de sal, y el solvente se inyecta en el cuerpo del mineral para disolverlo. La solución es entonces bombeada a la superficie y los minerales se recuperan mediante recristalización.
La fluorescencia de rayos X (XRF) es una de las tecnologías más avanzadas para la exploración y extracción de minerales industriales. Los analizadores portátiles XRF son un instrumento adecuado para la exploración de canteras y la evaluación de la composición de materias primas, tales como fosfato, potasio, yeso y piedra caliza para uso industrial. Otras aplicaciones útiles para los analizadores XRF portátiles en minería de materiales industriales incluyen: 
  • Determinar elementos penalizados en caliza, mineral de fe y bauxita.
  • Mezclar y separar las materias primas.
  • Etiquetar grados, subgrados y desperdicios y evitar llevar minerales al depósito de residuos.
Otras soluciones que pueden mejorar la eficiencia operacional de la mina incluyen el pesaje a granel, instrumentos de muestreo y monitoreo, equipo de procesamiento de minerales y productos de seguridad en mina.
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
42
SHARES
Share this article
¿Busca información sobre analizadores Niton, informes de perforación minera o tecnología XRF?
La exploración de minerales es costosa y los involucrados e... by Marlene Gasdia-Cochrane, Editor / 07.27.2022
Read More
Cómo la Clasificación de Minerales a Granel Puede Reducir el Consumo de Agua y Energía en las Operaciones Mineras
Leí en un artículo presentado el año pa... by Alison Cestari / 12.09.2020
Read More
Análisis de productos mineros para la industria cerámica
Muchos materiales industriales comienzan como minerales no m... by Alexis Perrusquia / 04.19.2020
Read More
Deja un comentarioCancelar respuesta
Los sistemas de minería submarina abren nuevas oportunidades para obtener recursos minerales
Cómo mejorar los procesos de fabricación de acero y los métodos de producción
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d
    Avisos
    • Tweet
    • Facebook
    • Tweet
    • Facebook