Thermo Fisher Scientific
Donde los científicos con visión de futuro, los educadores y los profesionales de seguridad y calidad vienen a compartir y descubrir información que hace del mundo un lugar más saludable, limpio y seguro para vivir.
  • Categorías
    • Minería
    • Metales
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Ciencia Acelerada / Minería / Preguntas frecuentes (y sus respuestas) acerca de la detección de metales no deseados
Preguntas frecuentes (y sus respuestas) acerca de la detección de metales no deseados
By Alexis Perrusquia 12.11.2020
Detector de metalesHoy en día los participantes de la industria minera se han sometido a un proceso continuo de automatización que pretende aumentar los volúmenes de producción, elevar la calidad de las operaciones mineras y contrarrestar las presiones de costos. Incluso, en una instalación bien gestionada, completamente automatizada y mecanizada, existe la posibilidad de que los productos se contaminen con metal en algún momento del proceso de producción. 
Los procesadores a menudo no reconocen la importancia de los equipos de detección de metales. En algunos casos, hasta el material virgen puede tener o adquirir contaminantes metálicos en varias etapas, como la de extracción y transporte, hasta el momento en que ingresa a una etapa posterior de uso y transformación. 
Puede suceder que las partículas metálicas entren en el proceso junto con los productos primarios. No importa cuándo o dónde ocurra la contaminación por metales, un requisito absolutamente esencial de una gestión de buena calidad es que nunca se permita que minerales contaminados lleguen al mercado. Para evitar que esto suceda, los sistemas de detección y rechazo de metales ahora son esenciales en el flujo del proceso para identificar y separar de manera confiable todos los productos contaminados con metales.  
Aquí presentamos algunas preguntas frecuentes, y sus respuestas, acerca de los detectores de metales de trampa: 
  • ¿Qué son los detectores de metales de trampa? 
Es chatarra metálica que accidentalmente puede llegar a los transportadores y a los materiales a granel. Algunos ejemplos pueden ser dientes de cuchara, coronas perforadas, cadenas y herramientas. 
  • ¿Por qué son peligrosos? 
Estos metales pueden dañar equipos costosos como trituradoras, transportadores y otros equipos del proceso. 
  • ¿Existen instrumentos de medición confiables para detectar su presencia? 
Si, los detectores de metales de trampa protegen los transportadores, las trituradoras y otros equipos costosos contra daños causados por estos metales. Por ejemplo, el Detector de metales de vapores Oretronic Ramsey de Thermo Fisher está diseñado para cintas transportadoras que mueven carbón, gránulos de hierro, minerales, agregados y otros materiales a granel y puede detectar todo tipo de chatarra metálica que se le llegue a escapar a los detectores de metales convencionales.  
  • ¿Por qué es importante detectar metales no deseados?  
El análisis y monitoreo continuo en línea de la composición de la materia prima es clave para mejorar la calidad e integridad del producto, maximizar los recursos y cumplir con las especificaciones del cliente. Los productos obtenidos de la minería son a menudo utilizados como materias primas básicas para la fabricación de una variedad de productos industriales. 
Las operaciones en una mina deben ser monitoreadas para analizar la calidad de su materia prima y sea posible garantizar operaciones de proceso estables, minimizar los costos de producción y cumplir con las especificaciones del producto. Cada operación es diferente y cada una tiene desafíos y requisitos únicos. Si se encuentran materiales adversos dentro del depósito de la cantera, como magnesio, álcalis, alto contenido de azufre, etc., un analizador en línea puede proporcionar la retroalimentación inmediata necesaria para identificar y evitar esos materiales.   
  • ¿Cómo afectan los metales no deseados al producto final?  
En la industria minera, los materiales se extraen, comercializan por peso y se envían al cliente, sea porque los minerales se utilizarán prácticamente como se extrajeron o sea que deban ser sometidos a otros procesos para obtener otro producto deseado, como el hierro, cobre, aluminio o el estaño. Si hay metales no deseados en los productos, las mezclas no funcionarán como es esperado.  
  • ¿Qué ventajas ofrecen los detectores de metales al área de producción? 
Detectar los metales no deseados contribuye a que sus operaciones de carbón, minerales y cemento sean más saludables, limpias y seguras. La minería y el procesamiento de minerales es una tarea polvorienta. Con un analizador y detector adecuado contará con información precisa y oportuna sobre el monitoreo de la humedad y el control del polvo del sitio. Con una mayor conciencia oportuna de la composición química del material extraído, los productores de cemento pueden reducir significativamente la cantidad de materiales extraídos y ayudar a prolongar la vida útil de la cantera.  
Al utilizar detectores de metales no deseados, será posible no tener que sacrificar un buen material, exponiéndolo a un rechazo posterior. Los sistemas de detección de metales de última generación ofrecen sensibilidad ajustable y control de velocidad positivo para minimizar la cantidad de material perdido. 
  • ¿Cómo son los detectores de metales? 
Es común que al hablar de estos dispositivos, el primer pensamiento se refiera a imanes. Estos se usan efectivamente antes del detector de metales para capturar metales ferrosos. Menos familiares para muchas industrias son los detectores electrónicos para todo tipo de metales: dispositivos sensibles de alta tecnología que accionan una válvula u otro dispositivo para rechazar el material contaminado.
Comparte esto:
  • Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Click to share on X (Se abre en una ventana nueva) X
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Share this article
Share this article
Deja un comentarioCancelar respuesta
Preguntas frecuentes (y respuestas) acerca de la detección de metales no deseados
Los metales están en todos lados… y pueden causar grandes daños en tu producción
Privacy StatementTerms & ConditionsLocationsSitemap
© 2025 Thermo Fisher Scientific. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 · Accelerating Science Language Hub on Genesis Framework · WordPress · Iniciar sesión
Talk to us
%d
    Avisos
    • Tweet
    • Facebook
    • Tweet
    • Facebook