Thermo Fisher Scientific
  • メニュー
    • 分子生物学実験関連
    • 分析・測定関連
    • 細胞培養・イメージング
    • 研究者インタビュー
    • その他
  • このブログについて
  • お問い合わせ
Accelerating ScienceLearning at the Bench / 分子生物学実験関連 / サンガーシーケンスのためのプライマーデザイン
サンガーシーケンスのためのプライマーデザイン
Written by LatB Staff | Published: 06.28.2022
サンガーシーケンス法では、PCR増幅の設計を含めて、より良いプライマーのデザインが目的領域の増幅やその後のシーケンスの成功に欠かせません。そこで今回は、プライマーを設計する際のポイントや便利なツールについて、ご紹介します。
▼こんな方におすすめです!
・サンガーシーケンスでプライマーデザインにお困りの方
・これからサンガーシーケンスプライマーをデザインされる方
・サンガーシーケンスでシグナル強度にお困りの方
▼もくじ [非表示]
  • サンガーシーケンスワークフローにおけるプライマーの位置づけ
  • プライマーデザインのポイントと有用なツールのご紹介
  • カスタムデザインされたプライマーの検証
  • まとめ
  • 【無料公開中】サンガーシーケンスの基礎
サンガーシーケンスワークフローにおけるプライマーの位置づけ
サンガーシーケンスのワークフローは大きく二つに分類できます。1つはゲノムDNAを鋳型とする場合で、PCR法を用いて目的領域を増幅し、次にシーケンス反応を実行する必要があります。もう1つのプラスミドDNAを鋳型に用いる場合は、シーケンス反応を実行するだけで済みます。
ゲノムDNAを鋳型としてシーケンスする場合について整理すると、PCR反応には増幅する配列の領域を決定する順方向と逆方向の2つのプライマーが必要です。しかし、シーケンス反応には1本のプライマーのみが反応に使用されるという点がPCR反応とは異なります。つまり、一般的には特定のPCR産物に対して、2つのサンガーシーケンス反応が設定されます。2つの反応とは、1つは順方向のシーケンス用、もう1つは逆方向のシーケンス用を示します。このようにサンガーシーケンス法は、両方向から解析をすることで精度の高い配列決定が期待できます。
プライマーデザインは、基本的なPCR、シーケンスだけでなく、フラグメント解析や、定量分析など、さまざまな実験系に関わる重要なポイントです。
Applied Biosystems™ BigDye™ TerminatorシリーズのCycle Sequencing Kitでは、PCR反応に用いたプライマーをシーケンス反応にも流用することができるため、プライマーデザインの重要性が高くなります。
プライマーデザインのポイントと有用なツールのご紹介
プライマーを設計する際に考慮するポイントはいくつかあります。
・プライマーの長さは18〜22塩基程度でデザインします。
・プライマーのGC含量は50%から55%になるようにします。
・プライマーの3 ‘末端の最後の1塩基もしくは2塩基をGかCにします(GCロック)。
・プライマーの融解温度は、50℃から55℃位になるようにします。
・同一塩基が連続する領域を避けてプライマーをデザインします。
・プライマーの配列内にも4つ以上の連続塩基は避ける必要があります。
このように、プライマーのデザインは考慮すべきポイントがいくつかあり、簡単ではないため、デザインしたプライマーによっては、実験がうまくいかず、余計な時間やコストがかかってしまう可能性があります。そこで、ヒトエクソームとヒトミトコンドリアゲノムを実験対象とされている方には、サーモフィッシャーサイエンティフィックの検索ツールApplied Biosystems™ Primer Designerツールのご利用をお勧めしています。ヒト以外を対象に実験対象とされている方はクラウドサービスのOligoPerfectデザイナーをご利用いただけます。
カスタムデザインされたプライマーの検証
カスタムデザインされたプライマーが有用かどうか検討いただくには、当社のMultiple Primer Analyzerをご利用いただけます。Multiple Primer Analyzerは1本のプライマー配列から複数本のプライマー配列のTm値を算出する以外にもプライマーダイマー形成のシミュレーションが可能です。
Multiple Primer Analyzerの使い方
①プライマー配列をFASTA形式で登録します。
>プライマー名1
プライマー配列
>プライマー名2
プライマー配列
…
②プライマーの濃度、塩濃度、ダイマー検出パラメーターを設定します。
サンガーシーケンス用プライマーとして確認する場合は、プライマー濃度を0.16 µM、塩濃度を50 mM、パラメーターを3で計算します。
③Tm値などの算出結果が表示されます。
結果はテキストコピー(Ctrl+A、Ctrl+C)し、表計算ソフトウエアなどにペースト(Ctrl+V)することができます。
④プライマーダイマーが予測された場合、結果が表示されます。
結果はテキストコピー(Ctrl+A、Ctrl+C)し、テキストエディターなどにペースト(Ctrl+V)することができます。
サンガーシーケンス
まとめ
・サンガーシーケンスワークフローにおいてもプライマーデザインは重要であり、多くの項目を検討する必要があります。
・プライマーをデザインには無料で使えるApplied Biosystems™ Primer Designer™ ツール、OligoPerfectデザイナーがあります
・プライマーデザインの検証には無料で使えるMultiple Primer Analyzerがあります。
無料ツールを用いたプライマーデザインでお困りの方は、ぜひアプリケーションデザインサービスを検討してみてください。
【無料公開中】サンガーシーケンスの基礎
このケミストリーガイドでは、ワークフローからアプリケーションまでサンガーシーケンスの基本原理を学べます。
サンガーシーケンシング ハンドブックをダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
Share this article
FacebookTwitterLinkedinMail
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。
【やってみた】サンガーシーケンス シーケンス反応サイクルの伸長時間を短縮したら、どのくらい伸長するのか?
キャピラリーシーケンサでDNAの塩基配列を解... by LatB Staff / 04.16.2025
Read More
シーケンス解析のトラブルシュート:シグナルのドロップとトップヘビーデータ
シーケンス解析により解読できた長さが予想... by LatB Staff / 12.17.2024
Read More
シーケンス解析のトラブルシュート:ノイズピークと二重ピーク
シーケンス解析で、ノイズピークが検出され... by LatB Staff / 12.04.2024
Read More
シーケンス解析のトラブルシュート:データのシグナルが無いまたは低い場合の原因と対処法
シーケンス解析の結果、塩基配列を解読でき... by LatB Staff / 05.02.2024
Read More
無償のクラウドアプリ(Quality Check)を用いてサンガーシーケンスデータを確認してみませんか?
Ion Torrent™ 次世代シーケンシングの始まりと今
個人情報保護方針ウェブサイト利用条件 拠点一覧サイトマップTrademark Information
© 2025 Thermo Fisher Scientific. 無断複写・転載を禁じます.
Talk to us
通知
  • Tweet
  • Facebook
  • Tweet
  • Facebook