細胞培養に使用されるシャーレおよびフラスコにはさまざまなサイズがあります。今回は、さまざまのサイズの培養容器について表面積や解離溶液の液量など、細胞培養に有益な数値をまとめてみましたので、ぜひ実験の際に参考にしてみてください!
Surface Area (cm2) | Seeding Density | Cells at Confluency※ | Versene (ml of 0.05% EDTA) | Trypsin (ml of 0.05% tryspin, 0.53 mM EDTA) | Growth Medium (ml) | |
Dishes | ||||||
35mm | 9 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 1 | 1 | 2 |
60mm | 21 | 0.8 x 106 | 3.2 x 106 | 3 | 2 | 3 |
100mm | 55 | 2.2 x 106 | 8.8 x 106 | 5 | 3 | 10 |
150mm | 152 | 5.0 x 106 | 20.0 x 106 | 10 | 8 | 20 |
Culture Plates | ||||||
6-well | 9 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 2 | 2 | 3 – 5 |
12-well | 4 | 0.1 x 106 | 0.4 x 106 | 1 | 1 | 1 – 2 |
24-well | 2 | 0.05 x 106 | 0.2 x 106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 – 1.0 |
Flasks | ||||||
T-25 | 25 | 0.7 x 106 | 2.8 x 106 | 3 | 3 | 3 – 5 |
T-75 | 75 | 2.1 x 106 | 8.4 x 106 | 5 | 5 | 8 – 15 |
T-160 | 162 | 4.6 x 106 | 18.4 x 106 | 10 | 10 | 15 – 30 |
※コンフルエントに達したプレート、シャーレ、フラスコの細胞数は細胞の種類によって異なります。この表ではHeLa細胞を用いた場合の数値を示しています。
【無料ダウンロード】Gibco細胞培養基礎ハンドブック
細胞培養に関する基礎情報を解説したハンドブックをご用意しています(日本語版、約100ページ)。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。