TraceFinder Software
简化高通量筛查和定量
Thermo Scientific TraceFinder 软件由一组强大而直观的采集和数据处理工具驱动,可快速查看您的结果并提高整个实验室的输出。通过 TraceFinder 软件采集和数据处理提供的内置智能来提高您的生产率。智能样品标记、灵活的数据审查和自定义报告生成可消除与数据审查相关的瓶颈,并简化样品分析流程的每个步骤。TraceFinder 软件可控制多通道 LC、单四极杆、三重四极杆和高分辨率 LC-MS 系统以及 IC 和 GC 系统。该控制有助于简化和标准化操作程序,尽量减少培训要求并简化实验室操作。
联系我们  下载免费试用版
TraceFinder 软件的主要优点
尽量提高生产率尽量降低风险提高工作流程的灵活性改进质量
无论为了满足测定要求还是用户偏好,自定义功能都能帮助更快、更可靠地制定方法并进行数据审核。
可定制的用户界面使分析人员能够仅显示所需的数据参数和输出,同时存储不需要的数据。
用于鉴定需要额外研究的组分或样本的自动化数据审查工具对于数据质量的可靠性至关重要。
通过自定义标记、表格排序和过滤以及自定义报告,可使用视觉提示划分结果的优先顺序,以便在最需要的时候集中进行数据审查。
通过对 LC、GC、IC、三重四极杆和 HRAM 系统进行采集控制和数据处理,可在单个软件包内标准化工作流程。
在整个实验室中使用单一的软件解决方案可以通过简化的流程提供综合培训并提高操作灵活性。
筛查分析得益于包含和合并高质量质谱谱库。
与行业领先的 mzVault 高分辨率 MS2 谱库完全集成且能够使用定制库,因而具有极佳的搜索和确认功能以及一流的质量。
无论为了深入了解机体与药物相互作用的方式、追踪农药的环境归宿、开发新化合物、保护品牌声誉还是开展基础研究,对小分子进行全面表征和鉴别都是一项重要的任务。下载我们的电子书以了解更多信息。
下载电子书
了解有关 TraceFinder 软件的定量和筛查功能的更多信息
定量工作流程要求通常会因应用和操作环境而异。TraceFinder 软件的核心是提供简化的用户界面,同时可灵活满足广泛的应用和工作流程要求。
通过以下方式,在针对大靶标列表和小靶标列表的 IC、LC 和 GC-MS 系统之间简化定量:
  • 模板驱动型工作流程
  • 用于方法构建的化合物数据库
  • 深度数据可视化功能
  • 可定制的用户界面
  • 自动自定义报告
TraceFinder 软件提供大量功能和性能,但并非所有实验都需要所有功能。使用应用领域范围的可定制用户界面,工作区和数据显示可以被配置为可视化分析和实验类型所需的尽可能少或尽可能多的应用特色功能。利用适用的显示界面提高系统设置、培训和 SOP 开发以及测定数据审查过程中的生产率,因为定量不是围绕繁琐的方法开发而是为了根据您的结果做出决策。
A display of data that has been simplified to show just the required information
虽然需要某些数据处理和审查功能,但并非所有功能都是必需的。完全自定义用户显示界面以降低复杂性的能力可简化数据审查,如上图所示,原始显示界面(顶部)已简化,从而提供该特定测定所需信息的审查(底部);简化数据审查和用户培训。
使用高分辨精确质量数 (HRAM) 方法进行定量可以提供额外的优势和功能,它们将提高数据质量和结果的可靠性。为帮助扩展 HRAM 定量方法的潜在优势,TraceFinder 软件完全集成了业内最大的精选 HRAM 谱库 Thermo Scientific mzVault,该谱库基于 Thermo Scientific mzCloud 的内容。
除了同位素模式匹配、质量精确度评估和碎片离子确认外,还可以在给定定量测定中对任何 mzVault 谱库执行 MS2 谱库匹配。配合可定制的标记和灵活的数据表界面布局后,可以轻松显示和报告这些额外的评估标准,提高任何高分辨率定量实验的可靠性。
靶向筛查测定所需的受监测化合物列表不断增加,这意味着,构建和维护准确的靶标列表以及审查所有生成的结果有时可能带来挑战。TraceFinder 软件采用全面而简化的方法设置和数据审查工具,可应对即使极苛刻的筛查测定的挑战。
使用 TraceFinder 可定制化合物数据库可轻松、准确地管理大量靶标化合物。可以在数据库中添加、删除或编辑靶标化合物,随后再加入新的或现有处理方法中。化合物数据库旨在包含准确鉴别您的靶标化合物所需的所有信息,可通过手动输入或自动导入仪器包含列表和 csv/文本文件创建。例如,这些文件可能直接来自 Thermo Scientific Compound Discoverer 软件
Search features can be easily included or excluded
TraceFinder 软件中的靶向筛查方法重点关注三个主要搜索功能:保留时间、碎片离子和同位素匹配。可以在处理方法中轻松包含或排除每种搜索功能,并根据用户定义的标准进行优化以满足任何测定的搜索要求。
增加筛查测定结果的可靠性有助于简化数据审核并提高生产率。除了保留时间、碎片离子和同位素模式搜索,用于高分辨精确质量数数据的质谱库检索还使靶标筛查工作流程具有无与伦比的可靠性。
TraceFinder 软件中的库搜索与 mzVault(基于 mzCloud 的大量内容)和 NIST 库完全集成,从而提供一组强大且可定制的搜索标准。库匹配规范可以根据前体 m/z 和 MS2 匹配评分利用正向搜索策略与反向搜索策略进行优化。
An example showing color-coded indicators, library matching flags and configurable data displays in TraceFinder software
确定相关结果在任何筛查测定中都至关重要;凭借用颜色标记的指示器、库匹配标志以及可配置的数据显示界面,TraceFinder 软件使数据审查快速、高效。此外,内置过滤工具(如基质空白扣除、保留窗口限制和仅显示样品中靶标化合物的选项)使得查看大型数据集花费的时间更少,从而为其他增值活动留出更多时间。
尽管 TraceFinder 软件中的靶标筛查工作流程功能强大且易于使用,但是一些筛查测定需要额外的定量组分;靶向筛查工作流程可直接内置于一般定量方法中,从而最终实现测定多功能性。
当靶向筛查与定量结合时,可以在可定制布局中一起查看库匹配和校准曲线,并通过用颜色标记的可视化方式帮助进行数据审查。根据分析人员偏好和测定要求,可以显示用于库匹配和定量结果的自定义标志,从而简化数据审查流程并提高效率。
An illustration of the plots available to show relevant data for your samples
显示功能供您根据需要查看的内容审查数据,使用可用多个图表显示各样品的相关数据或者单个或多个样品中的多种化合物。利用多个监测器和弹出窗口从峰积分、校准曲线、同位素匹配、碎片离子确认以及各种可用表格数据中查看您的数据;所有项目均可根据您的用户、测定和数据需求进行配置。
An easy-to-view list of compounds to be screened and quantitated in an assay
可轻松从任何可用的 TraceFinder 化合物数据库中选择靶标化合物,从而为在测定中进行筛查和定量的所有化合物创建易于查看的列表。可以在处理方法中添加、删除或编辑靶标化合物。
此外,可以使用智能 TraceFinder Method Forge 工具直接从数据文件构建处理方法。Method Forge 功能可自动识别数据文件中的大量目标峰,还可内置在 TraceFinder 软件处理方法中,极大程度减少分析人员的编辑和修改。
虽然定义任何靶向筛查测定的目标组分和处理参数是重要的第一步,必要时调整这些参数也同样至关重要。TraceFinder 软件提供了多种工具来调整积分参数、确认峰比以及其他关键参数(以峰值为基础)或在该方法中进行全局调整。此外,在任何筛查测定中,最重要的鉴别标准之一是每个靶标化合物的预期色谱保留时间;随着色谱柱老化或梯度被调整,快速和轻松更新靶标保留时间也至关重要。
Tools within TraceFinder that adjust target retention time
TraceFinder 软件有多种工具可调整靶标保留时间,包括按时间、百分比进行全局调整、链接至参考文件或通过链接至样品中的参考化合物自动调整。
需要多种工具才能鉴定单个样品或大量样品中的感兴趣特征。适用于未知组分筛查的 TraceFinder 软件兼具业内一流的库检索功能与一组全面的数据可视化工具,为未知组分检测提供可靠、简单直接的工作流程。
通过以下工具提高未知组分鉴定的可靠性:
  • 热图分析
  • 交叉样品峰列表
  • 交叉样品峰叠加
  • 组平均值
  • 同位素匹配
TraceFinder 软件中的未知组分筛查针对任何环境提供极高灵活性;组分检测可用于单个样品分析或大样品组,可以添加到任何后续的靶向筛查或定量方法中,以便在任何工作流程中实现极高生产率。
Visualization tools within TraceFinder help interrogate large data sets
TraceFinder 软件提供多个选项来轻松可视化和查询大型数据集,例如使用热图进行组分析、用户定义的保留时间对齐和同时对 mzVault 和 NIST 进行库搜索。这套综合工具有助于识别和简化决策过程。
轻松、准确地报告测定结果的能力非常重要,因为数据采集本身往往是实验室的瓶颈。尽管有标准报告模板,但是生成自定义报告是 TraceFinder 软件的集成功能,可以节省时间和资源,极大程度减少出错的可能性并尽量提高通量。
View of a custom report built in the TraceFinder software
通过使用直观和预定义的选项来插入色谱图和创建数据表,可以轻松创建定制报告以满足各种报告需求。众多预构建报告可供选择,可立即使用或者可用于提供进一步定制报告的起始模板。
Additional reporting features include custom logic statements, data filters and custom calculations
报告生成提供了额外的测定评估工具,可集成在整体数据审核过程中。通过使用自定义逻辑声明、数据过滤器和自定义计算等附加报告功能,可以使用自定义报告功能提供测定结果的高水平概述并识别需要在数据审查工作区进行额外检测的样品。自定义报告可针对批量分析自动或按需生成,在整个数据审查过程中提供灵活性。
TraceFinder 软件不仅能够控制多个入口(IC、LC、GC 和多通道 LC)和各类仪器(单四极杆、三重四极杆和高分辨率 Ms),还能允许从 LIS/LIMS(实验室信息系统/实验室信息管理系统)双向流入方法和结果,从而进一步提高您的生产率。
A diagram showing the relationship of LIS/LIMS to B Link and TraceFinder software
B-link® 是一款通用的仪器接口,使 TraceFinder 软件能够连接任何 LIS、LIMS 或中间件,以便传输请求、信息和结果。这些请求可以处于实时或批量模式,在初次简单集成系统后,不需要在 B-link 中进行任何用户操作。
特色视频
Nestle Research and Development: Untargeted screening of packaging contaminants in food
Ensuring our food is safe to eat is critical. See how Yves-Alexis Hammel and team from Nestle ensure that packaging doesn't intefere with our food.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 16:16
Loaded: 1.01%
Stream Type LIVE
Remaining Time 16:16
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
      1. Now Playing
        Up NextNestle Research and Development: Untargeted screening of packaging contaminants in food
        Ensuring our food is safe to eat is critical. See how Yves-Alexis Hammel and team from Nestle ensure that packaging doesn't intefere with our food.
      2. Now Playing
        Up NextPesticide Explorer: Sample-to-Result LC-MS/MS Pesticides Analytical Workflow
        LC-MS/MS analytical workflow that enables routine pesticide analysis laboratories to perform robust, sensitive quantitation that meets EU SANTE guidelines
      3. Now Playing
        Up NextVetDrugs Explorer Collection Whiteboard
        VetDrugs Explorer Collection Whiteboard
      4. Now Playing
        Up NextSee the Pesticides You`ve Been Missing with a Thermo Scientific Orbitrap ID-X Tribrid Mass Spectrometer and AcquireX
        See the Pesticides You`ve Been Missing with a Thermo Scientific Orbitrap ID-X Tribrid Mass Spectrometer and AcquireX
    订购指南
    相关产品和技术