Search
Unsere Auswahl an Ultratiefkühlgeräten bietet viele nützliche Ausstattungs- und Funktionsmerkmale, die unsere Produkte von anderen unterscheiden. Entdecken Sie einige der Vorteile, die Sie beim Kauf eines durchdachten und robust konstruierten Gerätes für die Ultratiefkühllagerung erhalten.
Unsere umfassende Erfahrung hinsichtlich Bauweise und Entwicklung der Geräte, die bewährten Fertigungsverfahren, umfangreiche Ressourcen und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermöglichen uns die Herstellung hochleistungsfähiger Ultratiefkühlgeräte. Von der Auswahl der Rohmaterialien bis hin zu den strengen Prüfungen und Analysen jedes einzelnen Bauteils setzen wir hohe Standards für die Leistung unserer Lagersysteme. So schaffen wir Vertrauen.
Ein typisches Ultratiefkühlgerät wird 2- bis 4-mal pro Tag geöffnet, in einigen Fällen aber auch bis zu 20-mal. Die Türöffnungen verursachen einen erheblichen Wärmeeintrag in das Tiefkühlgerät. Für die schnelle Erholung der Temperatur ist dabei die Kälteleistung des Tiefkühlgeräts entscheidend. Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte nutzen die Vorteile der Physik des Dampfdruckkreislaufs, um das Wärmeaufnahmevermögen des flüssigen Kältemittels beim Eintritt in den Verdampfer zu erhöhen. Das sorgt für eine schnellere Erholzeit nach Türöffnung (Door Opening Recovery, DOR).
Der Kompressor ist das Herz des Ultratiefkühlgeräts. Thermo Scientific hat daher eine innovative Kompressortechnologie entwickelt, von der wir so überzeugt sind, dass wir die umfangreichste Garantie (bis zu 12 Jahre) dafür bieten.
Der Kompressor mit variablem Antrieb (V-Drive), mit dem die Tiefkühlgeräte der TSX-Serie ausgestattet sind, bietet ein Höchstmaß an Leistung und Energieeffizienz. Während Standardkompressoren entweder mit voller Leistung oder gar nicht arbeiten, läuft der innovative V-Drive mit variablen Drehzahlen je nach Bedarf und sorgt so für optimale Kälteleistung und Energieeffizienz. Im Zusammenspiel mit einer automatischen Feinabstimmung passen die V-Drive-Kompressoren die Kühlleistung genau an die Anforderungen an, die durch Temperaturbedingungen innerhalb und außerhalb des Geräts erforderlich sind. Das Ergebnis ist eine bessere Temperaturgleichförmigkeit, eine längere Lebensdauer des Geräts und eine außergewöhnliche Energieeffizienz.
Die Kompressortechnologie für variable Geschwindigkeit und die adaptive Steuerung bringen die Temperatur schnell und effizient auf den Sollwert zurück, selbst bei vielen Türöffnungen in einem stark frequentierten Labor.
Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Ultratiefkühlgeräten können Sie sicher sein, dass jedes Detail unserer Tiefkühlgehäuse für bessere Leistung optimiert wurde. Das beginnt bei der Auswahl der besten Materialien: Die Innenräume unserer Tiefkühlgeräte bestehen aus robustem verzinktem Stahl oder optional aus Edelstahl. Die Edelstahl-Einlegeböden sind verstellbar und verstärkt und können jeweils bis zu 125 Pfund aufnehmen. Die durchdachte Aufteilung maximiert die Lagerkapazität. Die Innentüren schützen vor Frost und der Umgebungstemperatur. Die äußeren Türen und Wände erreichen durch Vakuumpaneele mit wassergetriebener Schaumisolierung außergewöhnliche R-Werte. Luftdichte Verschlüsse werden durch Dreifachdichtungen entlang der Türöffnungen gewährleistet. Integrierte Bedienfelder, der leichte Zugang zum Filterwartungsbereich und Rollen, die den täglichen Gebrauch intuitiv und einfach machen, runden die Ausstattung ab. Das alles wird in einem Paket geliefert, das die Probenlagerung pro Quadratmeter und die Kälteleistung optimiert.
Echte Leistung ist messbar. Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte erreichen durchweg hervorragende Werte hinsichtlich der Variabilität der Temperaturspitzen sowie der Gleichförmigkeit und Stabilität der Temperatur. Mit Sensoren im gesamten Gehäuse und unter strengen, realen Testbedingungen messen wir Temperaturschwankungen im Gehäuse (Spitzenvariabilität), die Konstanz dieser Messwerte über einen bestimmten Zeitraum (Gleichförmigkeit) und Temperaturschwankungen an bestimmten Stellen innerhalb des Tiefkühlgeräts (Stabilität). So erhalten Sie Gewissheit, dass Ihre Proben einheitlich, sicher und langfristig richtig gelagert werden.
Modellnummer |
Energieverbrauch (kWh/Tag)* im Standardmodus |
Maximalabweichung vom Sollwert von -80 °C (°C)** |
Erholzeit nach Türöffnung (min) |
Aufwärmzeit (-80 bis -50 °C) (min)*** |
Geräuschpegel (dBA) |
TSX40086A |
8,3 |
+6,0/+1,1
|
17 |
267
|
47,5
|
TSX40086D |
7,9 |
||||
TSX50086A |
8,7 |
+7,1/+0,4
|
24 |
282 |
49
|
TSX50086D |
8,3 |
||||
TSX60086A |
9,4 |
+6,9/+1,8
|
24 |
303 |
45,5 |
TSX60086D |
8,7 |
||||
TSX70086A |
10,4 |
+7,0/+1,6 |
27
|
282 |
48 |
TSX70086D |
9,6 |
* Berechnung des Stromverbrauchs: Typische Gerätedaten, basierend auf internen Messungen bei einem Temperatursollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 20 °C
** Maximalabweichung vom Sollwert: Typische Gerätedaten, basierend auf internen Messungen bei einem Temperatursollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 20 °C
*** Aufwärmzeit: Typische Gerätedaten, basierend auf internen Messungen bei einem Temperatursollwert von -80 °C und einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Unsere Ultratiefkühlgeräte werden mit dem Wissen konstruiert und gebaut, dass Ihre Proben unbezahlbar und unersetzlich sind. Zuverlässigkeit ist daher das Hauptmerkmal unserer Produkte für die Ultratiefkühllagerung. Wir beginnen mit den hochwertigsten Komponenten, z. B. fortschrittlichen Kompressoren und Werkstoffen, und fügen dann End-to-End-Optionen für Redundanz- und Überwachungssysteme hinzu, um die sichere und zuverlässige Langzeitlagerung Ihrer wertvollen Proben zu gewährleisten. Vertrauen beginnt hier.
Unabhängig davon, wo Sie sich befinden, können Sie die Sicherheit Ihrer Proben überwachen. Die Thermo Scientific DeviceLink Technologie ermöglicht eine präzise Temperatur- und Zugriffsüberwachung in Echtzeit über die Cloud. Hochwertige Sensoren im Gehäuse mit 4 bis 20 mA, potenzialfreien Kontakten und RS-485-Anschlüssen ermöglichen mehr Details und eine verbesserte Genauigkeit.
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte werden den höchsten Zuverlässigkeitsstandards entsprechend gebaut. Unser Fokus auf Zuverlässigkeit geht jedoch weit darüber hinaus. Optionale LN2- und CO2-Notkühlsysteme verhindern das Auftauen und gewährleisten die Haltbarkeit Ihrer Proben bei einem äußerst unwahrscheinlichen Ausfall des primären Kühlsystems.
Abschließbare Türen erhöhen die Sicherheit für Ihre Proben. Wenn ein Vorhängeschloss nicht praktikabel ist, können Sie mit den integrierten Zugangsschlüssel-Optionen unserer Ultratiefkühlgeräte festlegen, wer Zugriff auf Ihre Proben hat und sogar überwachen, wer die Tür öffnet und wann und wie lange die Tür geöffnet ist. So sorgen Sie für mehr Sicherheit und eine geschützte Lagerung.
Bei der Auswahl eines Ultratiefkühlgeräts neigt man dazu, sich darauf zu konzentrieren, wie gut das Gerät seine Hauptfunktion erfüllt, nämlich Ihre Proben sicher aufzubewahren. Doch nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit unseren Kunden in ihren Laboren wissen wir, dass es einen weiteren wichtigen Aspekt gibt: „Wie gut funktioniert das Produkt für mich und mein Labor?“ Schließlich übernimmt das Ultratiefkühlgerät eine wichtige Rolle in Ihrem Arbeitsalltag und wird Sie über Jahre hinweg begleiten. Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte zeichnen sich durch durchdachte Konstruktionsmerkmale aus, die Ihr Labor sinnvoll ergänzen. Folgendes sollten Sie bedenken:
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte verfügen über fortschrittliche vakuumisolierte Gehäusewände, um den Innenraum zu vergrößern. Außerdem gibt es eine standardisierte Aufbewahrungskonfiguration für Racks, Trays und Boxen, die eine optimale Lagerung auf kleinstem Raum ermöglicht. Wählen Sie zwischen Größen für 300, 400, 500, 600 oder 700 2-Zoll-Boxen.
Das Vertrauen in die Haltbarkeit Ihrer Proben wird Ihnen gefallen, aber vielleicht finden Sie auch Gefallen an Ihrem Tiefkühlgerät selbst. Durch jahrelange Zusammenarbeit und Tests mit unseren Kunden haben wir einige bemerkenswerte Funktionen integriert, z. B. einen ergonomischen, leichtgängigen Griff, gut ausbalancierte Türen und intuitive, leicht zu erkennende und gut abzulesende Bedienfelder. Dabei laufen die Geräte sehr ruhig. Unsere TSX Tiefkühlgeräte arbeiten mit weniger als 50 Dezibel. Das ist etwa so viel wie bei einem modernen Kühlschrank.
Der vielleicht größte Vorteil der Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte besteht darin, dass sie höchste Leistung und Zuverlässigkeit ohne Einbußen bei der Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit bieten. Alle Tiefkühlgeräte der TSX Serie werden in einer abfallfreien Anlage hergestellt (93 % Recycling, 7 % Energieverwertung). Wir produzieren mit natürlichen Kältemitteln und wassergetriebener Schaumisolierung, die der Significant New Alternatives Policy (SNAP) der U.S. EPA, der EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase und anderen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Die Energieeffizienz wird durch fortschrittliche Kompressor- und Kühlsysteme erreicht, deren Verbrauch bis zu 8,7 kWh/Tag gering ist. Dies bedeutet eine Reduzierung um 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Tiefkühlgeräten und eine Verringerung der Wärmeabgabe in das Labor, die wiederum Einsparungen für den Klimaanlagenverbrauch nach sich zieht.
Thermo Scientific ist wie kein anderer Hersteller von seinen Ultratiefkühlgeräten überzeugt und bietet eine umfassende 5-Jahres-Garantie auf Teile und Arbeitsleistung sowie zusätzliche 7 Jahre auf unsere V-Drive-Kompressoren. Das sind volle 12 Jahre Vertrauen in Ihren Kauf. Die Haltbarkeit Ihrer Proben ist uns genauso wichtig wie Ihnen.
Wenn es jemals ein Problem mit Ihrem Thermo Scientific Ultratiefkühlgerät gibt, bemühen wir uns, dieses Problem schnell und einfach zu lösen. Thermo Scientific Kunden haben Zugang zum weltweit größten Netzwerk von Servicefachleuten für Laborgeräte mit schnellen Reaktionszeiten, Wartung und Problemlösung per Fernzugriff sowie einer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte im Servicebereich. Wir bemühen uns um minimale Ausfallzeiten für den ungewöhnlichen Fall, dass bei Ihnen ein Problem auftritt. Zuverlässige Programme zur Konformität und präventiven Wartung sorgen für einen sorgenfreien Betrieb.