당사는 사이트 운영, 방문자 인식, 안전한 로그인제공, 사이트 기능 최적화를 위한 통계 수집, 관심사에 맞는 콘텐츠 제공을 위해 쿠키 및 유사한 기술을 사용합니다. 쿠키 사용에 동의하시고 바로 사이트로 이동하시려면 '모든 쿠키 허용'을 클릭하십시오. '쿠키 설정'을 클릭하시어 상세 정보를 확인하고 일부 유형의 쿠키를 허용하지 않도록 선택하실 수도 있습니다.
이전까지 알레르기 병력이 없었던 만 52세 Susanne은 최근에 전신 두드러기와 아나필락시스로 새벽 1시에 잠이 깨어 응급실로 이송된 후 담당 의사의 진찰을 받았습니다. Susanne은 전날 저녁 식사로 와인과 함께 소고기와 샐러드를 먹었습니다.
Susanne의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 alpha-Gal 매개 육류 알레르기 검사를 하기로 했습니다.
알레르기 병력이 없는 한 여성이 전신 두드러기와 아나필락시스 증상을 겪은 후 담당 의사를 방문합니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
트립타제 수치 | 결과 |
---|---|
정상 | 3 |
응급실 검사 시 | 14.5 |
트립타제 수치 | 결과 |
---|
일시적인 트립타제 수치 상승으로 비만 세포 활성화 확인.
검사 | 유형 | Susanne의 결과 |
---|---|---|
소고기 | 전체 항원 | 6.8 |
돼지고기 | 전체 항원 | 6.5 |
양고기 | 전체 항원 | 6.2 |
alpha-Gal | 알레르기 성분항원 | 26.7 |
검사 | 유형 | Susanne의 결과 |
---|
검사 결과 Susanne은 소고기, 돼지고기, 양고기에 감작되는 것으로 나타났습니다. Susanne은 alpha-Gal에 대한 IgE 수치가 높아 적색 육류를 섭취하면 전신 반응을 일으킬 위험이 있습니다.1
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
Susanne의 담당 의사:
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.