Transform your discoveries into market-ready therapies
Biotech solutions
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderangebote
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search Thermo Fisher Scientific
ELISA Kits
  • Suchen in Alle
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • Gene Expression
  • Primärantikörper
  • Sekundärantikörper
  • Isotypkontrolle
  • Proteine und Peptide
  • ELISA Kits
  • SNP Genotypisierung
  • Alle Dokumente und Support
  • Zertifikate
  • SDS
  • Häufig gestellte Produktfragen
  • Handbücher und Protokolle
    Search button Close
            • Auftragsstatus
            • Eilbestellung
            • Anmeldung
              Anmeldung
              Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
              • Konto
              • Bestellungen
              • Connect: Labor, Daten, Apps
              • Spezialanfertigungen und Projekte
              • Services Central
            LOADING ...
            ...
            • ELISA Kits ›
            • Amphiregulin ELISA Kits
            Invitrogen
            Human Amphiregulin ELISA Kit
            View all (2) Amphiregulin ELISA Kits
            Technical guide & protocol Tech Support
            Promotion Available
            Learn more
            Catalog # EHAREG
            Web quote
            You can generate a web quote (PDF) by signing in to your account and adding products to your cart. View cart and click the 'Generate a web quote' button. With your web quote document, you can get approval for your order and complete your order online.
            Preis (EUR)
            714,00
            Check your price
            Request bulk or custom format
            Technical guide & protocol Tech Support
            Technical guide & protocol Tech Support
            Human Amphiregulin ELISA Kit (EHAREG)
            Group 53 Created with Sketch.
            FIGURE: 1 / 2
            Human Amphiregulin ELISA Kit
            Sandwich ELISA Kit
            View Product
            Human Amphiregulin ELISA Kit (EHAREG)
            videoThumbnail
            ►
            Product Specifications
            Analytical sensitivity
            10 pg/mL
            Assay range
            16.46-4,000 pg/mL
            Sample type/volume
            Plasma
            50 µL
            Serum
            50 µL
            Supernatant
            100 µL
            Hands-on time
            1 hr 20 min
            Time-to-result
            4 hr 45 min
            Homogenous (no wash)
            No
            Interassay CV
            <12%
            Intraassay CV
            <10%
            Instrument
            Absorbance Microplate Reader
            Product size
            96 Tests
            Contents
            Pre-coated 96 well plate
            Standard
            Assay Diluent concentrate
            Biotinylated Detection Antibody
            SAV-HRP
            Wash Buffer
            Chromogen
            Stop Solution
            Adhesive Plate Covers
            Shipping conditions
            Wet ice
            Storage
            2-8°C
            Protein name
            Amphiregulin
            Protein family
            GPCR (G-Protein Coupled Receptors)
            Species (tested)
            Human
            Assay kit format
            Sandwich ELISA Kit
            Detector antibody conjugate
            Biotin
            Label or dye
            HRP
            About This Kit
            The Human Amphiregulin ELISA quantitates Hu Amphiregulin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Amphiregulin.
            Principle of the method
            The Human Amphiregulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
            Rigorous validation
            Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
            Target information
            Amphiregulin (AR) binds to EGF-Receptor (EGFR) with lower affinity than EGF. The mature secreted form AR is an 84-amino acid residue glycosylated polypeptide growth regulator, which is generated by proteolytic processing of a 252-amino acid transmembrane precursor. Seven different polypeptide ligands, which derive from distinct genes, are capable of binding to the extracellular domain of EGFR. These ligands include EGF, TGFalpha, AR, HB-EGF, cripto-1, epiregulin, and betacellulin. All of these growth factors contain a characteristic EGF-like domain which is defined by 6 evenly spaced cysteine residues that generate 3 loops through the formation of disulfide bonds. AR protein has been localized by immunohistochemistry to the epithelium of the colon, stomach, pancreas, breast, and placenta. AR is reportedly overexpressed in human cancers of breast, colon, stomach, and pancreas.
            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.
            References (0)
            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product
            Bioinformatics
            Gene aliases : AR, AREG, AREGB, CRDGF, SDGF
            Gene ID : (Human) 374
            Gene symbol : AREG
            Protein Aliases : Amphiregulin, amphiregulin B, AR, Colorectum cell-derived growth factor, CRDGF, MGC13647, schwannoma-derived growth factor
            UniProt ID (Human) P15514
            Recommended Products
            IL-6 Human Matched Antibody Pair
            Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.
            SIZE
            10 x 96 tests
            PRICE
            USD 400.00
            Cat # CHC1263
            guarantee_icon
            Performance Guarantee
            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*
            Learn more
            help_icon
            We're here to help
            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.
            Contact tech support
            Bestellung Plus Icon Minus Icon
            • Auftragsstatus
            • Hilfe zu Bestellungen
            • Eilbestellung
            • Versorgungszentrum
            • Elektronische Beschaffung
            • Preis- und Frachtregeln
            Support Plus Icon Minus Icon
            • Hilfe und Support
            • Kontaktieren Sie uns
            • Center für technischen Support
            • Dokumente und Zertifikate
            • Meldung von Problemen auf der Webseite
            Ressourcen Plus Icon Minus Icon
            • Lerncenter
            • Sonderaktionen
            • Veranstaltungen und Webinare
            • Soziale Netzwerke
            Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • Über uns
            • Karriere
            • Investoren
            • News
            • Soziale Verantwortung
            • Marken
            • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
            Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • Terms & Conditions
            • Privacy Information Center
            • Impressum
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            germany | deutschland flag icon
            Germany | Deutschland
            Your items have has been added!
            Host server : magellan-search-green-7c4bf66445-4kvkd:80/100.66.77.126:80.
            git-commit: 01fb56a08528fd72f4925b2983aa4df42f9d7994
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.30.1-2025.05.22-1.0