Search
お客様に代わって迅速で経済的にサブクローニングを実施いたします
お客様の遺伝子を下流アプリケーションで使用できるよう準備いたします。お客様の合成遺伝子をご提供いただいたベクターにサブクローニングすることができます。複数の翻訳領域を有する複雑なクローニング・プロジェクトー例えばモノクローナル抗体を発現する大型ダブル遺伝子ベクターであっても問題はありません。
予め発現ベクターが準備された代替サービス=ダイレクトクローニング・サービスを用いて、 GeneArt™は合成遺伝子をご選択された発現ベクターに直接クローニングすることができます。最初にpMX系ベクターにクローニングする標準的なサブクローニングのワークフローと比べると、4~5営業日短縮できます。
このダイレクトクローニング・サービスは、遺伝子合成後の従来の利用可能なサブクローニング・サービスとは異なる点があります(下表参照) 。納品物として、お客様は発現ベクタークローニング済みの合成遺伝子を受け取ります。なお pMXベクターへのクローニング産物は含まれません。
人工遺伝子合成+ダイレクトクローニングの納期は最短16営業日です。(お客様の遺伝子長によります)人工遺伝子合成エクスプレスサービスを追加すれば更に2営業日短縮できますので、納期を最短14営業日と、より短縮することが可能です(下表参照) 。
ダイレクトクローニングは、4 Kbp以下で合成難易度の高い領域を含まない配列でのみ利用可能です(合成難易度の高い領域を含む場合は最適化をお試し下さい。)
| サービス種別 | 納品物 | 納期(営業日、配送期間も含まれております) |
|---|---|---|
| エクスプレスサービス人工遺伝子合成*+ダイレクトクローニング・サービス | ご選択いただいた発現ベクターへクローニング済みの人工遺伝子合成産物 | 14営業日~ (<1,200 bpの場合) 19営業日 ( 1,200~3,000 bpの場合)~ 24営業日~ (3,000~4,000 bpの場合) |
| 標準人工遺伝子合成+ダイレクトクローニング・サービス | ご選択いただいた発現ベクターへクローニング済みの人工遺伝子合成産物 | 16営業日~(<1,200 bpの場合) 21営業日~ (1,200~3,000 bpの場合) 26 営業日~(3,000 ~4,000 bpの場合) |
| 標準人工遺伝子合成+従来のサブクローニング・サービス | 任意の発現ベクターへクローニング済みの人工遺伝子合成産物 | 20営業日~ (<1,200 bpの場合) 25営業日~ (1,200~3,000 bpの場合) 30営業日~ (3,000~4,000 bpの場合) |
*合成難易度の高くない遺伝子合成、 GC含量10%~80%の場合に有効
以下のベクターは現在ダイレクトクローニングで利用可能で、注文時に直接、選択できます:
ご希望のベクターが見つかりませんか?
下記の従来のサブクローニング・サービスをご検討下さい。ベクターセレクション・ツールではご希望の社ベクターを検索することができます。
図1: ダイレクトクローニングで直接、発現ベクターへ
図2: 従来のサブクローニングでpMXから発現ベクターへ
*pcDNA3.1は一例です。他のベクターもご利用いただけます。
お客様に代わって迅速で経済的にサブクローニングを実施
人工遺伝子合成のオプションサービスとして、お客様の合成予定配列を下流のアプリケーションにそのまま使用できるようご指定のベクターにサブクローニングします。発現ベクターに搭載された合成配列をより短時間で入手できるよう、ダイレクトクローニングサービスを開始しました。
GeneArtダイレクトクローニング・サービスは、お客様の合成遺伝子を発現ベクターに直接クローニングいたします。これにより作業期間を短縮し、より安価にサービスを提供しております。下記の弊社発現ベクターからご希望のものをご選択下さい。より重要なことに集中して頂くために、GeneArtにサブクローニングもお任せ下さい。
| サービス種別 | 納品物 | 納期 |
|---|---|---|
| 人工遺伝子合成 & ダイレクトクローニング |
|
1,200-3,000bp →21営業日(約4週間~) 例2. 3,001-4,000bp →26営業日(約5週間~) |
| 人工遺伝子合成 & 従来のスタンダードなサブクローニング |
|
1,200-3,000bp →25営業日(約5週間~) 例2. 3,001-4,000bp →31営業日(約6週間~) |
![]() | オンラインポータルサイトで人工遺伝子合成の情報をご入力いただく際に同時に設定できます。 |
ダイレクトクローニング・サービスでは発現ベクターにクローニングした人工遺伝子合成産物を納品いたします。納品物:
GeneArt® サブクローニングサービスは、お客様の合成遺伝子をダイレクトクローニングでは対応していないベクターや GeneArt® プラスミド構築サービスで作製した新しいベクターへのサブクローニングにご利用いただけます。お客様が研究に専念できるよう、これまでに培った多くのクローニング経験を活かし、高品質で信頼あるサービスを提供します。サブクローニングは GeneArt®にお任せ下さい。
![]() | オンラインポータルサイトに「プラスミド精製(PP)」を追加し、お客様のご要望をご入力下さい。GeneArtプラスミド精製サービス はお客様の実験にすぐ使える、純度の高いプラスミドDNAを提供いたします(哺乳類細胞へのトランスフェクションも可能です) |
詳細はjpgene@thermofisher.comまでお問い合わせ下さい。
研究にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用は出来ません。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.