Finden Sie die optimale Lösung für Ihr Unternehmen
Das Röntgen hat sich zur gängigsten Detektionstechnologie in der Lebensmittelverarbeitung entwickelt, da es über die Metalldetektion hinaus weitere Inspektionsmöglichkeiten bietet. Wir bieten flexible Lösungen, die von einfach zu bedienenden, erschwinglichen Modellen bis hin zu hochspezialisierten, leistungsstarken Systemen für besondere Anwendungsanforderungen reichen. Sehen Sie sich die folgende Vergleichstabelle mit den häufigsten Auswahlkriterien an, die Ihnen dabei helfen, zu bestimmen, welches System Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl benötigen, können Sie sich über die Schaltfläche „Kontaktieren Sie uns“ an einen Spezialisten wenden.
Vergleichen Sie Röntgensysteme für Lebensmittel
NextGuard C330
NextGuard C500
NextGuard Pro
Xpert Conveyor
Xpert Bulk
Xpert Sideshoot
Max. inspizierbare Fläche
13,4 in. breit x
7,3 in. hoch
19,7 in. breit x
9,8 in. hoch
19,7 in. breit x
9,8 in. hoch
15,7 in. breit x
10 in. hoch
19,4 in. breit x
2 in. hoch
7 in. breit x
10,8 in. hoch
Unterstützte Packungsarten
Kartons/Boxen
Beutel/Tüten
Produkte in Massenströmen
Kunststoffflaschen und Dosen
Schutzgrad für Waschanwendungen
IP65 mit Klimaanlage
IP65
IP65, Edelstahllager und Getriebemotor
IP65 Standard, IP69K optional
IP65
IP65
Typische Empfindlichkeit
0,8 bis 1,5 mm Edelstahl, 2 bis 5 mm Glas
1,5 bis 2 mm Edelstahl, 4 bis 7 mm Glas
Wie bei Standardmodellen
1 bis 2 mm Edelstahl, 4 bis 7 mm Glas
1 bis 2 mm Edelstahl, 3 bis 5 mm Glas
1 bis 2 mm Edelstahl, 3 bis 5 mm Glas
Max. Röntgenleistung
160 W
200 W
Wie bei Standardmodellen
315 W
315 W
315 W
Relativer Preis
$
$$
$$$
$$$$
$$$$
$$$$
Max. Produktgewicht
13 lb.
24 lb.
110 lb.
88 lb.
88 lb.
n. z., externes Förderband
Ausrichtung des Röntgenstrahls
Vertikal, von unten nach oben, keine toten Winkel
Vertikal, von unten nach oben, keine toten Winkel
Vertikal, von unten nach oben, keine toten Winkel
Vertikal, von oben nach unten
Vertikal, von oben nach unten
Horizontal, von hinten nach vorne
Bandgeschwindigkeitsbereich
10 bis 120 m/min
5 bis 50 m/min
5 bis 120 m/min
5 bis 60 m/min
5 bis 60 m/min
5 bis 80 m/min
Einzelnes Förderband mit integriertem Aussortiermechanismus
n. z., externes Förderband
Mehrspuriger Betrieb
Technischer Support per Fernzugriff