cytokine-chemokine-growth-factor-elisa-kits
Bestimmen Sie sezernierte, zirkulierende Proteine in biologischen Proben
Zytokine sind sezernierte Proteine, die in den Induktions- und Effektorphasen aller Immun- und Entzündungsantworten eine wichtige Rolle spielen, einschließlich Zellproliferation, interzelluläre Kommunikation und Zelltod. Chemokine sind kleine Zytokine, die andere Zellen in einen bestimmten Bereich anziehen und rekrutieren, damit diese Zellen ihre biologischen Effekte ausüben können. Zu den Wachstumsfaktoren gehören sowohl Zytokine als auch Proteinhormone, die die Proliferation, Differenzierung und Reifung reaktionsfähiger Zellen stimulieren.
Zytokinen wird nicht nur bei immunologischen Erkrankungen und Entzündungsreaktionen eine Rolle zugeschrieben, sondern auch bei Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen. Die genaue Quantifizierung von Zytokinen in biologischen Proben wie Plasma, Serum und Gewebekultur ermöglicht es Forschern, Krankheitsmechanismen unter physiologischen Bedingungen vollständig zu verstehen.
Eigenschaften von Invitrogen ELISA-Kits für Zytokine
Invitrogen ELISA-Kits wurden entwickelt, um den Spezifikationen nach Branchenstandard zu entsprechen, darunter Standardkalibrierung, Präzision, Empfindlichkeit, Spezifität, Rückgewinnung, chargenübergreifende Konsistenz sowie Parallelität. Jedes Protein wird erforscht, um eine physiologisch relevante Empfindlichkeit zu erreichen, und wird, falls verfügbar, in gut beschriebenen Modellen untersucht. Die Kits werden in einer ISO-Einrichtung mit strenger Qualitätskontrolle hergestellt, um eine hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Große Auswahl mit über 700 Zielen
  • Optimiert für empfindliches, präzises und konsistentes Leistungsverhalten
  • Genaue Anweisungen zur vollständigen Durchführung eines Protokolls innerhalb von 2,5 bis 4 Stunden (abhängig vom Kit)
  • Für typische Probentypen validiert (z. B. Serum, Plasma, Überstand, Lysate)
  • Verfügbar als gebrauchsfertige beschichtete ELISA-Kits und selbst zu beschichtende unbeschichtete ELISA-Kits
Wählen Sie mit dem folgenden Auswahlleitfaden aus allen zielspezifischen ELISA-Kits für Zytokine, Chemokine und Wachstumsfaktoren aus.
Alle ELISA-Kits durchsuchen
Demovideos zu ELISA-Kits für Chemokine
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:46
Loaded: 5.67%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:46
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:47
    Loaded: 5.64%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:47
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Zusätzliche Informationen
      Erfahren Sie mehr über Zytokine und zugehörige Zellsignalwege und suchen Sie nach spezifischen Antikörpern.
      Zytokine, Chemokine, Wachstumsfaktor-Signalwege
      Erhalten Sie den vollständigen Leitfaden zur Proteinquantifizierung mit Immunassays.
      Leitfaden zur Proteinquantifizierung mit Immunassays