イオントラップ LC-MS
フルスキャン感度、詳細な MS/MS 分析
汎用的な質量分析計をお探しなら、Thermo Scientific リニアイオントラップ質量分析計が最適です。イオントラップ型質量分析計は、費用対効果が高いことが特徴です。自動化機能により、ユーザーの経験レベルにかかわらず、分析結果はもちろん、装置の操作スキルにも確信を持てます。イオントラップ質量分析については下記をご覧いただくか、当社担当者にご相談ください。
担当者へのお問い合わせ
クイックリンク
イオントラップの仕組み
動作原理
RF 電圧が上昇すると、質量/電荷数比(m/z)の高いイオンが「リニアトラップ」の隙間から放出されます。これらイオンは検出システムへと集束します。
当社の専門家 Julie Horner がさまざまなアプリケーションにおけるイオントラップ質量分析の利点をご説明します。
リニアイオントラップ質量分析計の比較
性能仕様日常使用向けの低コストモデル
LTQ XL リニアイオントラップ
LTQ XL リニア
イオントラップ質量分析計
イノベーションを加速する
Velos Pro デュアルプレッシャーリニアイオントラップ
Velos Pro デュアルプレッシャーリニア
イオントラップ質量分析計
製品概要高い費用対効果と柔軟性。最高レベルのパフォーマンス。
感度250 fg レセルピン、100:1 S/N100 fg レセルピン、100:1 S/N
リニアダイナミックレンジ>4.5 桁>6 桁
質量範囲
  • m/z 15 ~ 200
  • m/z 50 ~ 2,000
  • m/z 200 ~ 4,000
  • m/z 15 ~ 200
  • m/z 50 ~ 2,000
  • m/z 200 ~ 4,000
分解能、スキャン速度、質量精度ピーク幅(FWHM)スキャン速度(Da/sec)質量精度(Da)ピーク幅(FWHM)スキャン速度(Da/sec)質量精度(Da)
3125,0001.53125,0001.5
0.716,6670.15
0.455,0000.15
0.31,1110.15
0.15280.15
0.666,6670.15
0.533,3330.1
0.3510,0000.1
0.252,2220.1
0.075280.1
装置別のアプリケーション適正
プロテオミクス/ペプチド同定イオントラップ
Q Exactive Plus
Q Exactive HF-X
薬物代謝および代謝物同定イオントラップ
Q Exactive Plus
Orbitrap ID-X
ノンターゲットスクリーニングイオントラップ
Q Exactive シリーズ
未知化合物スクリーニングイオントラップ
Q Exactive Plus
Orbitrap ID-X
構造解析Q Exactive Plus
イオントラップ
Orbitrap ID-X
定量 Q Exactive Plus
イオントラップ
= Good = Better = Best
構造解析LTQ XLVelos Pro デュアルプレッシャー
衝突誘起解離(CID:Collision Induced Dissociation)
  • 低い Q 値でのプリカーサーの共鳴励起、ヘリウムとの低エネルギー衝突
  • 汎用、調整不要、高効率
  • 低質量カットオフ
可能可能
パルス Q 解離(PQD:Pulsed “q” Dissociation)
  • 高い Q 値でのプリカーサーの短い共鳴励起、極めて低い Q 値への急速遷移、ヘリウムとの高エネルギー衝突
  • 選択性、低質量カットオフなし、低ノイズ
  • 要調整、効率が悪い
可能可能
電子移動解離(ETD:Electron Transfer Dissociation)
  • ラジカル不安定化分子から電子の移動
  • 高選択性、低質量カットオフなし、超低ノイズ
  • 一価または二価のイオンには非対応
可能(ハードウェアオプション)可能(ハードウェアオプション)
高エネルギー衝突解離(HCD:Higher Energy Collision Induced Dissociation)
  • 窒素ガスを導入したコリジョンセルへイオンパケットを加速、窒素ガスとの高エネルギー衝突
  • 高い効率、低質量カットオフなし
  • 要調整
使用不可可能(ソフトウェアオプション)
当社のイオントラップ質量分析計の主要な利点
各種アプリケーションに柔軟に対応
アプリケーションの実行や学生に対する質量分析の基礎教育で、サンプルの高品質フルスキャンおよび MS/MS 分析を素早く簡単に実現できます。効率的な Thermo Scientific Xcalibur ソフトウェアを使ってデータを的確に管理できます。メソッドのセットアップ、取得、処理、報告が可能です。
投資効果を高める
最高クラスの性能と柔軟性を備えたイオントラップ MS は、費用対効果が高い分析機器です。お客様に合わせたサービスを提供することにより、サポートのニーズに応えます。
迅速な MS 分析を実行
PaperSpray 技術は、血液や尿など複雑なマトリックスから低分子を分析するための直接イオン化法です。サンプルから質量分析計への迅速で高感度の選択的分析が可能です。
関連システム