シングルユースミキサー
当社は、培地、バッファー、その他のプロセス液を適切に調製したいというお客様のニーズに対応する、2タイプの主要なミキシング用プラットフォームを提供しています。どちらも、培地、バッファー、中間体、最終製品、プロセス液、懸濁液など、液体-液体間および粉末-液体間で混合できるよう設計されており、シングルユース技術のすべての利点を備えています。これらのシステムは、底部駆動インパルス法または上下駆動法といった2つの異なる効率的な混合方式をベースに開発された製品であり、従来型ステンレススチール製ミキサーの原理を基にしています。
資料を請求する  製品パンフレットをダウンロードする
シングルユースミキサー関連製品
  • 50 L、100 L、200 L、500 L、1,000 L、および2,000 Lの各容量にスケールアップ可能
  • 上下駆動式、撹拌槽ミキシング
  • 5:1のターンダウン容量
  • 各主要フィルムプラットフォームで使用可能
  • カスタマイズ用可能なオプションをご用意しています
  • 30 L~5,000 Lまで直線的な容量拡張性
  • 底部マウント式ミキシングディスク技術
  • シーリングの高さを低く設定(オプション)
  • 各主要フィルムプラットフォームで使用可能
  • カスタマイズ用可能なオプションをご用意しています
  • 低コストの培地およびバッファー調製
  • 自己完結型ミキシング
  • 省スペース設計
  • カスタマイズ用可能なオプションをご用意しています
  • 上下駆動式、撹拌槽および底部マウント式ミキシングディスク技術をご用意しています
Thermo Scientificミキシングプラットフォームの利点
ミキシングプラットフォームを選択することにより、さまざまな利点が得られます。
  • 3タイプの主要フィルムプラットフォーム(Aegis5-14、CX5-14、ASI 26/77)があり、それぞれ当社のミキシングプラットフォームと統合されます。
  • 30 L~5,000 L、またはその範囲内でのミキシング
  • お客様のアプリケーション用途(バッファー調製、高粘度ミキシングなど)に最適となるミキサー選択が可能
  • 標準構成またはカスタマイズしたハードウエアシステムとバイオプロセスコンテナ(BPC)間での選択
  • システムの可動性、形状、シーリング高さなど、設備上の考慮事項に対応したミキシングシステム
  • タッチスクリーンコンソールは、ミキシングパラメーターのモニタリングと制御ができる多機能性により使いやすさを提供
シングルユース技術に関するCytovance社の声
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:22
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:22
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Cytovance社にとって、サーモフィッシャーサイエンティフィックは製造および開発機能を確立するための重要なパートナーです。このパートナー関係により、同社は製品やサービスを拡張し、クライアントへの対応を向上させてきました。
    シングルユース組み込み
    当社のS.U.M.は、シングルユース技術のあらゆる利点と、従来型の混合設計を組み合わせ、培地やバッファーの調製、ウイルス不活化、細胞懸濁液の調製など、上流工程から下流工程にわたる多様なアプリケーションに対応します。当社のシングルユースミキシング製品には、以下の特別設計された製品が組み込まれています。
    幅広いプリケーション、サイズおよび接続システムに対応する、標準型・カスタム型BPC、チューブセットおよびマニホールドです
    工程時や輸送時にバイオプロセスコンテナやチャンバーを収納できるプラスチック製およびステンレス製アウターサポートコンテナです