人工知能によるハイレベルな細胞カウント
サーモフィッシャーサイエンティフィックは2種類の高性能自動セルカウンターを提供しており、これらは、正確かつ高精度の細胞カウントを求めるラボのニーズを満たしながら、血球計による手動カウントに伴う単調な作業や無駄な時間、主観、およびバラツキを排除すように設計されています。人工知能の力を借りて専門の細胞生物学者が開発したInvitrogen Countess 3およびCountess 3 FL機器はパラドックスのようなものです:細胞生物学者のように考えるセルカウンターです。
Countess 3自動セルカウンターは 明視野および蛍光モードで非常に正確かつ高精度のカウントを実現し、難しいタイプの細胞サンプルでもシングルセルワークフローと核カウントを可能にします。Rapid Capture、自動保存、および内蔵計算機能などの自動機能は利便性を向上させ、時間を節約します。これまで手動で細胞をカウントしていても、または初代の自動カウンターを使用していても、Countess 3セルカウンターはカウントの精度とワークフローの効率を大幅にアップグレードさせます。Countess 3およびCountess 3 FL自動セルカウンターは両方とも、21 CFR Part 11 FDAガイドラインへの準拠をサポートし 、セキュリティ、監査、および電子署名の(SAE)ソフトウエアを採用しています。
Countessシステムによるシングルセル解析
scRNA-SeqおよびscATAC-Seqのシングルセルと核のカウントに焦点を当てた当社の最新のアプリケーションノートをご覧ください。正確なシングルセルカウントと生存率評価により、研究を強化できます。 
自動セルカウントの機能
信頼できるセルカウント
細胞生物学者が開発し、人工知能を使用して洗練したアルゴリズムは、血球計によるカウントの正確さと、フローサイトメーターによるカウントの精度を組み合わせており、フローサイトメトリーに必要な費用やトレーニングは必要ありません。
3Dインタラクティブバーチャルツアー
バーチャルのCountess機器を操作して、すべての特長や機能をシームレスにナビゲートし、その機能をより深く理解できます。 身近にCountess自動セルカウンターを体験できます。
豊富な蛍光アプリケーション
Countess 3 FL自動セルカウンターで蛍光試薬を使用することで、わずか30秒でシンプルな細胞カウントから生存率、アポトーシス、トランスフェクション効率、蛍光タンパク質発現まで高度な測定を行えます。
安全性を確保する迅速な細胞カウント
細胞培養ラボへの迅速な出入りを可能にするため、混雑した多忙なラボや感染症の伝染を回避できます。タッチスクリーンはコンソールと一体型で消毒が簡単です。多くの自動化機能は迅速な細胞カウントを可能にするため、細胞培養作業をより素早く完了できます。
Countess用の再利用可能スライドで環境にも優しく
便利なディスポーザブルスライドと、環境に優しく経済的なCountess用再利用可能スライドの両方に対応します。ラボの効率を維持しながら、地球環境にも優しい製品となっています。
手動での細胞カウントはもう必要ありません
退屈なカウント作業に疲れていますか?手動での細胞カウントと永遠に決別するようにラボを説得するため、このビデオをご覧になり、手紙を送って、請願書に署名しましょう。当社はラボプロセスの合理化をサポートします。、共に細胞カウントの未来を築きましょう。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。