Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific ARTユニバーサルピペットチップは、エアロゾル汚染やクロスコンタミネーションから、一貫して信頼性の高い保護を提供します。独自の高度なセルフシーリングバリアにより、液体およびエアロゾルの汚染を防止します。ARTユニバーサルチップは、さまざまなピペットに適合し、ノンフィルターチップ、ゲルローディング、広口径、ローリテンションなどの特殊なものがあります。
ARTフィルターチップは従来のフィルターチップとは異なります。セルフシーリングバリアは膨張してシャットダウンし、液体サンプルやエアロゾルがピペットのノーズコーンに接触するのを完全に防ぎます。これにより、ピペットとその後のサンプルをクロスコンタミネーションから保護できます。
ARTチップはローリテンションチップのオプションを提供します。表面の液体吸着力を最小限に抑え、ピペッティング中に最大限の液体を移送できるようにします。また、ローリテンション機能により、チップ内部に付着する残留液滴を低減するため、信頼性と再現性の高い結果を得られます。
私たちは、環境に配慮した製品設計に取り組んでいます。ARTチップは、パッケージとリサイクルに環境に優しい代替手段が用意されています。ARTリロードタワーとインサートは、原材料の使用量を最大54%削減し、ラボの廃棄物を削減し保管スペースを拡大します。
連続的な製造でもバッチ製造でも、高分子または低分子の製品で使用される場合でも、シングルユースシステムでのプロセス分析技術を利用する場合でも、お客様のアプリケーションに適したARTチップをご用意しています。すべての滅菌済みART ピペットチップはRNaseフリー、DNaseフリー、DNAフリー、ATPフリー、エンドトキシンフリーであることが保証されています。当社のFit-for-Purposeバッジとドキュメントは、お客様のニーズに合った最適なチップを選択するのに役立ちます。
チップタイプ | 利点 | 推奨用途 |
---|---|---|
| セルフシーリングバリアがエアロゾルや液体からのコンタミネーションを防止 |
|
| 経済的で高品質チップ |
|
| 疎水性構造により、サンプルデリバリーを最大化し、高価な試薬を節約 |
|
| ピペットのコンタミネーションのリスクがなく、高さのある容器や細い容器の底部にアクセス |
|
| 大きな開口部により細胞のせん断を防止 |
|
| 薄壁構造により、チップの先端部からのサンプル落下を防ぎます 最大限のサンプルデリバリーをサポート |
|
| 電気泳動ゲルのウェルへ容易かつ正確にローティング |
|
パッケージングタイプ | 特徴と利点 | |
---|---|---|
ヒンジ付きラック | ![]() |
|
リフトオフリッド(持ち上げるだけで開口できるフタ) | ![]() |
|
|
| |
リロードインサート |
|
|
バルク | ![]() |
|
個別包装 | ![]() |
|
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.