Search Thermo Fisher Scientific
サーモフィッシャーサイエンティフィックが開発したFinnpipetteシステムは、その正確性、精度、使いやすさで定評があります。さまざまなモデルと特長を備え、さまざまなアプリケーションに適しています。調整可能な容量設定、人間工学に基づいた設計、信頼性の高いパフォーマンスなどの革新的な機能により、結果とユーザーの快適性が最適化されます。
人間工学を考慮した設計 | 歪みのないピペット機能に対応する当社の軽量設計 |
包括的なモデル選択 | シングル、8、12、16チャンネル マニュアルおよび電動ピペット 容量0.2 µl~10 mL |
信頼できる品質 | ISO 9001、ISO 14001、およびISO 13485の認証を取得しています |
業界トップレベルの保証: | F1およびF2ピペットのライフタイム保証 |
チップの幅広いポートフォリオ | 特定のアプリケーションや人間工学の向上に合わせて、標準または特殊製品をお選びください |
Finnpipette F1 | Finnpipette F2 | Finnpipette Novus |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0.2 µL – 10 µL | 0.2 µL – 10 µL | 1 µL – 10 µL |
120度 調整可能なフィンガーレスト | 頑丈なポリフッ化ビニリデン(PVDF)成分を含みます | 直感的なテキストガイド、グラフィカルユーザーインターフェイス |
サイレントおよび快適な容量調整 | フルオートクレーブ対応 | 7言語 |
安全な容量ロック |
| 大型画面でさまざまな情報を表示 |
マルチチャンネルピペット
容量可変シングルチャンネル
容量固定シングルチャンネル
| マルチチャンネルピペット
容量可変シングルチャンネル
容量固定シングルチャンネル
| マルチチャンネルピペット
シングルチャンネルピペット
|
お客様の声
「Finnpipette ピペットは常に、ユーザーが抱えるさまざまな人間工学的問題を解決してくれました。たとえば、手の小さなユーザーに便利な短型ピペット、右利きでも左利きでも使用できて親指にかかるストレスを排除する人差し指操作ピペットの開発などが挙げられます。作業時の RSI に対処することを目的としたこのような革新には、大きな感銘を受けています」
- アシスタントラボマネージャー、英国
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.