TaqMan probes performance
See how TaqMan probes can save you time and reduce costs with high-quality data and advanced multiplexing. Check out our head-to-head comparison with Supplier I in singleplex and multiplex qPCR assays.
View infographic ›
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments
ゴールデンウィーク中の製品発送手続きについてご案内
ゴールデンウィーク中の製品発送手続きは、暦通りとさせていただきます。
※ゴールデンウィーク期間中のお客さまの受取り不可日に関しましては必ずご注文時に弊社までご連絡ください。
※状況によりましてはご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
Tel: 03-6832-6980(音声ガイダンスに従って2を押してください)
E-mail: oligosjp@thermofisher.com
オンラインオーダーアカウントについて
一定期間ご利用がないThermofisher.comアカウントにつきましては、ご利用できなくなる場合があります。
お客さまのアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
用途や目的に応じて、適切な TaqManプローブをお選びください
 Custom TaqMan MGB プロ―ブCustom TaqMan TAMRA プロ―ブCustom TaqMan QSY プロ―ブ
(オンラインオーダー)
納期3営業日程度3営業日程度2~3週間
推奨用途大部分の qPCR アプリケーション
(オールラウンドなプローブ)
TAMRA プローブを用いるプロジェクト間における一貫性の確保3種類以上の蛍光色素が必要とされるマルチプレックスアッセイ
鎖長通常 14~20 塩基通常 20~30 塩基通常 20~30 塩基
レポーター色素FAM, VIC, TET, NEDFAM, VIC, TETFAM, VIC, ABY, JUN
精製グレードHPLCHPLCHPLC
保証収量6,000 pmol
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
20,000 pmol
50,000 pmol
6,000 pmol
20,000 pmol
50,000 pmol
納品形態液体液体乾燥
液体 – 1X TE – 100 pmol/ul
注文方法注文書ダウンロード 
注文書送信先:oligosjp@thermofisher.com
注文する