ピペットサービスの概要
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社では、あらゆるメーカーのピペット校正ができるようになりました。ISO、GLP、GMPなど品質保証を必要とされるお客様に当社の質の高いピペット校正サービスをご提供いたします。
「各メーカーへの個別依頼が面倒」「価格、納期がバラバラで管理が大変」「メーカーごとで基準や書類が異なるため内容を把握できない」などのお悩みを抱えている方におすすめです。
お申し込み方法
サービス依頼書とデコンタミネーション証明書にご記入後、ピペットと一緒に代理店または弊社までお送りください。
※ご依頼の際は、ピペット発送の前に、必ず汚染除去(消毒)を行ってください。
  ピペットサービス共通依頼書のダウンロード
お問い合わせ・カタログダウンロード
対象製品とサービスの流れ
対象製品一覧
対象製品一覧
フローチャート
フローチャート
キャリブレーションレポート
キャリブレーションレポート記載内容
校正・点検の種類により、レポートのフォーマットや内容の一部が異なります。
  • ピペット情報(製品番号、製品名、容量、シリアル番号など)
  • 検定情報( 日時、環境条件、サービススタッフID など)
  • 校正データ、判定(下表参照)
キャリブレーションレポート記載内容
“Door to Door”サービス(ダイレクトデリバリーサービス)
サービス完了品をお客様へ直送、いち早くお届けします。
  • 会員登録や別途費用不要です。
  • 依頼書にてお申し込みください。
  • 全てのサービスにご利用頂けます。
サービス完了ピペットを当社からお客様へ直送するため、納期短縮が可能です。ご請求書などの事務的書類は販売店へ別送します。
サービスメニュー
バリデーションサポートとしてGLP、GMP、ISOなどの品質システムへの適合をより確実にサポートします。
当社工場と同じ校正条件で当社ピペット・他社ピペットの検定を行います。
ステッパーの点検・修理、S1 Pipet Filler の電池交換・修理を行います。
ご登録いただくと通常3年間のフィンピペット保証期間を5年間に延長いたします。
ただし、電動ピペットの保証期間は2年間(通常1年間)となります。
ピペットサービスに関するお問い合わせ先
ピペットサービスに関するお問い合わせ (サービス納期、受注状況など)
TEL: 045-453-9227
Mail: info.pipettes.jp@thermofisher.com
ピペット製品・技術に関するお問い合わせ
TEL: 03-4520-5288
Mail: jptech@thermofisher.com
受付時間:平日(月~金曜日 9:00~17:30) 土日祝祭日、年末年始を除く
ピペットサービスセンター
ピペットサービスセンターは、Thermo Scientific ピペットサービスの日本拠点です。当社ピペットだけでなく他社ピペットも同時に校正し、お客様の幅広いニーズに対応いたします。
ISO/IEC 17025 認定取得
ISO/IEC 17025 認定取得
財団法人日本適合性認定協会(JAB)により、試験所・校正機関に関する国際規格「ISO/IEC 17025」適合の「校正機関」として認定されています。シングルチャンネルピペット、マルチチャンネルピペットおよび電動ピペットについても認定を取得しています。
ピペットサービスセンター
キャリブレーションルーム
キャリブレーションルームでは、重量法による校正を正確に行うために、温度(22 ±1℃)、湿度(50% 以上)、通風(0.2m/ 秒以下)の状態が24 時間制御されています。
ピペットサービスセンター
マルチチャンネル専用天秤
ご要望の多いマルチチャンネルピペットの全チャンネル検定に対応するため、専用天秤を導入しています。ISO/IEC 17025 校正サービス、点検サービスでは、全チャンネル検定を標準とします。
ピペットサービスセンター見学
ISO/IEC 17025 校正サービスの実際やキャリブレーションルームの設備をお確かめ いただけます。
ピペットサービスセンターまでお問い合わせください。