a0d0 - 리소스/제품/문서/문의하기
고성능 물질의 수요가 증가함에 따라, 표면 가공의 중요성도 커지고 있습니다. 물질의 표면은 외부 환경 및 기타 물질과의 상호 작용이 일어나는 지점이며, 오늘날에 있어 물질과 관련된 많은 문제를 해결하기 위해서는 표면이나 재질 층 간에서 발생하는 물리적 및 화학적 상호 작용을 이해해야 합니다.
표면층은 물질에 따라 최대 3개의 원자층까지의 두께(약 1nm)로 정의됩니다. 최대 약 10nm의 층은 초박막 필름으로 간주되며 최대 약 1μm의 층은 박막 필름으로 정의됩니다. 고체의 나머지 부분을 벌크 물질이라고 합니다. 이 용어는 최종적인 것은 아니지만, 레이어 유형 간의 차이는 재질과 응용 분야에 따라 다를 수 있습니다.
표면은 부식율, 촉매 활성, 접착제 특성, 습윤성, 접촉 가능성 및 장애 메커니즘 등의 요소에 영향을 미칩니다. 이러한 특성을 변경하거나 개선하는 데 표면 수정이 활용될 수 있습니다. 따라서 재료의 표면 화학 특성을 이해하고 표면 가공, 물질 오류 또는 새로운 기기의 개발에 대한 효능을 조사하는 데 있어 표면 분석 기법이 매우 중요합니다.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 17:54
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 17:54
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sylvie Rangan 박사와의 고객 인터뷰
    2020-MS-Multitechnique_XPS_Workflow_Infographic-Part_1-1170x817
    X선 광전자 분광법(XPS)은 표면 화학 특성 탐색에 일반적으로 사용되는 기법입니다. XPS에서 얻은 데이터는 물질의 바깥 쪽 몇 나노미터에 대한 정량화된 조성을 제공합니다. 다시 말해, 해당 데이터는 존재하는 원소와 그 원소에 대한 화학적 상태를 모두 상세하게 보여줍니다.
    이러한 정보를 확보하는 것은 재료의 성능을 이해하고 개선하는 데 있어 매우 중요합니다. XPS의 표면 민감도는 일상적으로 사용되는 다른 분석 기법으로는 불가능한 수준으로 표면 화학 특성을 분석한다는 것을 의미합니다. XPS 분석은 각각의 에칭(etching) 사이클 후에 이온 빔을 사용하여 물질을 천천히 제거하는 뎁스 프로파일링과 같은 프로세스를 통해 물질로 확장될 수 있습니다. 뎁스 프로파일링을 통해 높은 수준의 분해능으로 조성 프로파일을 측정할 수 있습니다. 뎁스 프로파일을 사용하면 표면의 부식, 표면 산화 등으로 인해 구성이 표면에서 벌크로 어떻게 변하는지 확인하거나, 서로 다른 물질이 서로 결합된 접면에서의 화학 작용을 이해할 수 있습니다.
    XPS는 표면 화학을 이해하기 위한 중요한 수단으로 다양한 산업 및 응용 분야에서 발생하는 문제점을 극복하기 위해 사용됩니다. 하지만 물질 특성을 파악하는 데 한 가지 기법만을 사용하는 것은 충분하지 않습니다. 완전한 이해를 위해서는 다른 분석이 필요할 수 있습니다. 동일한 장비에서 각기 다른 실험을 수행하여 분석 지점을 함께 파악하고 동일한 시료 조건을 보장하는 데 있어서의 불확실성을 제거하는 것이 이상적입니다.
    이온 산란 분광법(ISS) 또는 저에너지 이온 산란(LEIS)은 표면의 첫 번째 원자층의 원소 구성을 조사하는 데 사용되는 표면 감도가 높은 기법입니다. 프로브(probe)는 표면에서 산란되는 비활성 기체 이온의 빔을 사용합니다. 산란된 이온의 운동 에너지를 측정합니다. 입사 선속의 에너지, 이온 질량, 산란 각도 및 산란된 이온의 에너지가 파악되므로 표면 원자의 질량을 계산하는 데 운동량의 보존이 사용될 수 있습니다. 이러한 상호작용은 가장 바깥쪽 표면층에서만 발생할 수 있으므로, ISS는 매우 효과적입니다. 이 기능은 표면 분리 및 층 발달을 조사하여 XPS의 구성 정보를 보완하는 데 사용됩니다.
    2020-MS-Multitechnique_XPS_Workflow_Infographic-Part_2-1170x650
    반사된 전자 에너지 손실 분광법(REELS) 은 표면에서 물질의 전자 구조 탐침에 사용되는 기법입니다. ISS와 유사한 방식으로 작동하지만, 이 분광법의 입사 입자는 전자, 즉 산란된 전자 빔입니다. 입사 전자는 시료에서 전자 전이를 발생시킴으로써 에너지를 잃게 될 수 있으며, 이러한 에너지 손실은 REELS 실험으로 측정됩니다. 전자 밴드 갭 또는 비점유 분자 오비탈의 상대적 에너지 수준과 같은 속성을 측정할 수 있습니다. 경우에 따라서는 XPS에서는 불가능한 수소를 감지할 수도 있습니다.
    UV 광전자 분광법(UPS)은 XPS와 매우 유사하지만, X선 광자가 아닌 UV 광자를 사용하여 표면에서 광전자를 여기시키는 기술입니다. UV 광자는 운동 에너지가 낮기 때문에, 검출되는 광전자는 결합과 관련된 낮은 결합 에너지 수준에서 비롯됩니다. 이것은 상당히 복잡한 영역이며 중복되는 피크가 매우 많지만, 화합물에 대한 흔적으로 기능할 수 있습니다. 일반적으로 이 영역에서 수집된 데이터를 XPS 및 UPS와 비교하는 것이 도움이 됩니다. UPS 데이터는 전자 특성을 이해하기 위한 REELS의 데이터를 보완해 주며, 최대 에너지 사용 결합 상태에 대한 정보를 제공합니다. 광전자 스펙트럼의 폭은 적절한 시료의 작업 기능을 측정하는 데 사용할 수 있으며, 이는 비교적 짧은 전체 범위 규모(Al Ka X-선의 경우에는 0~1487eV 대신 0~22eV 또는 40eV)를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다.
    2020-MS-Multitechnique_XPS_Workflow_Infographic-Part_3-1170x689
    Raman 분광법 은 물질의 분자 결합을 이해하는 데 사용되며 구조적 변화에 매우 민감한 기법입니다. 이 기술은 산란 기술 중 하나이지만 이 기법은 레이저 소스의 광자가 사용되며, 일반적으로 적외선에서 UV 파장까지 사용됩니다. 입사 광자 중 일부는 Raman 산란이 이루어지면서 시료의 흥미로운 진동 모드를 통해 에너지를 상실합니다. 스펙트럼을 만들기 위해 이 산란된 광자가 탐지됩니다. Raman 분광법은 일반적으로 여기에 제시된 다른 기술에 비해 훨씬 더 넓은 분석 심도를 제공합니다. 그러나 획득한 보완 정보는 특히, 벌크 정보가 표면 정보를 보완하는 역할을 하는 고분자와 깊이 척도가 우수하게 연관되는 그래핀 및 탄소 나노튜브와 같은 나노물질의 특성을 파악하는 데 유용합니다.
    Auger 전자 분광학(AES) 은 집속 전자 빔을 사용하여 표면 조성을 측정하는 기법입니다. Auger 방출 프로세스는 전자가 방출된 후 원자를 이완시킴으로써 이루어집니다. 쉘의 빈 공간이 다른 오비탈에서 온 전자로 채워지고, 이 과정에서 방출되는 추가 에너지가 또 하나의 전자 방출을 유발합니다. Auger 특성은 XPS 스펙트럼에서 관찰되며, 이 프로세스는 광전자가 방출된 후에도 발생할 수 있습니다. 그러나 AES의 경우, 일반적으로 전자 건을 사용하여 시료를 자극합니다. 오거 전자 분광법은 원소 및 일부 화학 상태 정보를 제공하여 XPS를 보완하며, 더 높은 공간 분해능이라는 장점을 제공합니다.
    표면 분석 학습 센터
    재질의 표면 또는 층간의 화학 특성은 물질이 어떻게 작용하는지를 결정합니다. 당사의 표면 분석 참고 자료 및 리소스를 사용하면 원하는 속성을 엔지니어링하거나 원하는대로 작동하지 않을 때 재료를 더 잘 이해할 수 있습니다.
    XPS 학습 센터
    Style Sheet for Komodo Tabs
    리소스
    The Surface Analysis Toolbox Combining XPS with ISS, REELS, AES, UPS, and Raman in a workflow
    This webinar will introduce these additional techniques and show how they can be used with XPS to build comprehensive understanding of the surfaces of materials.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 59:43
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 59:43
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
        1. 지금 재생 중
          다음 재생The Surface Analysis Toolbox Combining XPS with ISS, REELS, AES, UPS, and Raman in a workflow
          This webinar will introduce these additional techniques and show how they can be used with XPS to build comprehensive understanding of the surfaces of materials.
        2. 지금 재생 중
          다음 재생Multi-technique and Complementary Analysis session (part 2) of the Ignite Surface Analysis Virtual Scientific Conference
          The speakers Roland Barbosa (Covalent Metrology), Paul Mack and Herman Lemmens (Thermo Fisher Scientific) give presentations on multi-technique and complementary analysis.
        3. 지금 재생 중
          다음 재생Surface analysis customer interview with Dr. Damien Aureau
          In this episode Robin talks to Dr. Damien Aureau from Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. They discuss how life has changed for Damien and his colleagues in the lab in the wake of Covid19.
        4. 지금 재생 중
          다음 재생Surface analysis customer interview with Prof. John Watts
          In this episode Robin talks to Prof. John Watts from the University of Surrey. They discuss how Covid19 has affected John’s group at the University.
        5. 지금 재생 중
          다음 재생Surface analysis customer interview with Dr. Sylvie Rangan
          In this episode we talk to Dr. Sylvie Rangan from Rutgers University. Tim Nunney and Sylvie Rangan discuss how working in the lab has evolved during the coronavirus and how her and her colleagues have coped.
      The Surface Analysis Toolbox Combining XPS with ISS, REELS, AES, UPS, and Raman in a workflow
      This webinar will introduce these additional techniques and show how they can be used with XPS to build comprehensive understanding of the surfaces of materials.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 59:43
      Loaded: 0.00%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 59:43
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
          1. 지금 재생 중
            다음 재생The Surface Analysis Toolbox Combining XPS with ISS, REELS, AES, UPS, and Raman in a workflow
            This webinar will introduce these additional techniques and show how they can be used with XPS to build comprehensive understanding of the surfaces of materials.
          2. 지금 재생 중
            다음 재생Multi-technique and Complementary Analysis session (part 2) of the Ignite Surface Analysis Virtual Scientific Conference
            The speakers Roland Barbosa (Covalent Metrology), Paul Mack and Herman Lemmens (Thermo Fisher Scientific) give presentations on multi-technique and complementary analysis.
          3. 지금 재생 중
            다음 재생Surface analysis customer interview with Dr. Damien Aureau
            In this episode Robin talks to Dr. Damien Aureau from Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. They discuss how life has changed for Damien and his colleagues in the lab in the wake of Covid19.
          4. 지금 재생 중
            다음 재생Surface analysis customer interview with Prof. John Watts
            In this episode Robin talks to Prof. John Watts from the University of Surrey. They discuss how Covid19 has affected John’s group at the University.
          5. 지금 재생 중
            다음 재생Surface analysis customer interview with Dr. Sylvie Rangan
            In this episode we talk to Dr. Sylvie Rangan from Rutgers University. Tim Nunney and Sylvie Rangan discuss how working in the lab has evolved during the coronavirus and how her and her colleagues have coped.
        다중 기법 표면 분석을 위한 기기
        광범위한 표면 특성 분석의 요구사항을 충족시키기 위해, Thermo Scientific™ ESCALAB™ XiXPS 마이크로프로브 또는 Thermo Scientific Nexsa™ 표면 분석 시스템을 이용하여 다중 기법 워크플로우를 구축하였습니다. 이들 기기는 적시에 효율적인 방식으로 포괄적인 분석을 제공하기 위한 다중 기법 워크스테이션으로 설계되었습니다. 특히 분석이 동시에 이루어지는 것이 중요합니다. 즉, 각 방법의 데이터가 동일한 위치에서 수집되도록 하는 것이 중요합니다. 하나의 기기에 모든 것이 갖춰져 있어 동시 작업이 쉽게 이루어집니다.
        em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트
        고객님께 가장 이상적인 XPS 기기를 찾아보십시오
        연구에 적합한 XPS 솔루션을 선택하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 3분만 시간을 내셔서 XPS 제품 선택기를 사용하여 표면 분석 요구 사항에 가장 적합한 X선 광전자 분광기를 찾아보십시오.
        제품 선택 도구
        제품
        기기 카드 원본 스타일시트
        Nexsa G2 XPS
        • 미세 초점 X-선 소스
        • 독자적인 다중기법 옵션
        • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
        ESCALAB Xi+ XPS
        • 높은 스펙트럼 분해능
        • 다중 기법 표면 분석
        • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션