Search Thermo Fisher Scientific
Las técnicas de amplificación basadas en estreptavidina se utilizan mucho en la citometría de flujo, adquisición de imágenes fluorescentes, inmunotransferencia (Western blotting) y detección basada en microplaca para aumentar la salida de señal y la sensibilidad. Los conjugados fluorescentes de estreptavidina se utilizan para detectar biomoléculas biotiniladas como anticuerpos primarios y secundarios, ligandos y toxinas, o sondas de ADN para hibridación in situ o detección basada en gránulos. Los conjugados enzimáticos de estreptavidina, como peroxidasa de rábano picante (HRP) y fosfatasa alcalina (AP), se suelen utilizar en inmunotransferencia (Western blotting), ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) y aplicaciones de adquisición de imágenes de hibridación in situ. Se pueden usar resinas y gránulos magnéticos de estreptavidina conjugada para aislar proteínas, células y ADN, o en inmunoensayos o separación biológica.
Nuestra gama de proteínas de unión a biotina incluye estreptavidina, avidina y proteína NeutrAvidin®. Cada proteína se une a cuatro biotinas por molécula con alta afinidad y selectividad.
Vea todos los productos de estreptavidina conjugada y no conjugada.
Ofrecemos una amplia gama de conjugados fluorescentes de alta calidad de proteínas de unión a biotina de estreptavidina y avidina. Obtenga más información sobre nuestros conjugados de estreptavidina y avidina fluorescentes:
Los conjugados etiquetados con enzimas de proteínas de unión a biotina de estreptavidina y avidina, incluidas estreptavidina peroxidasa de rábano picante (HRP) y estreptavidina fosfatasa alcalina (AP), proporcionan las herramientas necesarias para la detección de quimioluminiscencia, ELISA y análisis de inmunotransferencia (Western blot), así como la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica.
Los reactivos de biotinilización aportan la «etiqueta» que transforma las moléculas poco detectables en sondas que pueden ser reconocidas por un reactivo de detección etiquetado o una matriz de captura por afinidad."" Una vez etiquetada con biotina o un hapteno, una molécula de interés (como un anticuerpo, lectina, fármaco, polinucleótido, polisacárido o ligando receptor) puede utilizarse como sonda de soluciones complejas, células y tejidos, además de como matrices y blots de proteínas y ácidos nucleicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el etiquetado de sus moléculas o biomoléculas ya etiquetadas con biotina, así como kits para etiquetar proteínas y anticuerpos.
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.