You need to enable JavaScript to run this app.
[年中大促] 买1瓶巴西血清任选9瓶培养基,多套价优,最高立减4000元!
立即参与
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?
建立账号
注册
产品
抗体
引物合成
GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
TaqMan Assay and Array Search
PCR 设备和耗材
色谱柱和纯化柱
实验室离心机
分子生物学试剂和试剂盒
实验室塑料耗材及用品
查看所有产品分类
应用和技术
色谱
细胞转染和培养
实时荧光定量PCR
质谱
实验室塑料耗材及用品
电子显微镜
蛋白质生物学
PCR
RNAi
环境
查看所有应用和技术
服务
定制服务
企业级实验室信息化服务
企业服务
金融&租赁服务
仪器服务
OEM和商业供应
培训服务
360° CDMO 和 CRO 服务
CDMO 服务
临床试验 CRO 服务
查看所有帮助和支持
帮助和支持
学习中心
联系我们
更改国家或地区
查看所有帮助和支持
热门产品
TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
抗体
寡核苷酸、引物、探针
GeneArt 基因合成
细胞培养耗材
联系我们
货号直购
订单查询
查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
搜索全部或下列指定分类
搜索全部或下列指定分类
Popular Product Areas
TaqMan试剂盒
基因表达
microbe 和 ABR 检测
一抗
二抗
ELISA 试剂盒
SNP基因分型
所有文档和支持
证书(COA)
安全数据表 (SDS)
产品常见问题
说明书
Search
Search button
Search button
Close
联系我们
货号直购
登录
登录
没有账号?
建立账号
注册
我的账号
订单
账单及发票查询
定制产品及项目
eBioscience™ 脂多糖 (LPS) 溶液 (500X)
复制产品名称
复制货号
复制货号和产品名称
复制链接
Invitrogen™
eBioscience™ 脂多糖 (LPS) 溶液 (500X)
脂多糖 (LPS) 溶液 (500X) 是一款源自大肠杆菌 026:B6 的即用型 LPS 水溶液
。LPS
了解更多信息
Have Questions?
联系我们
更改视图
货号
数量
00-4976-93
100 μL
00-4976-03
4 x 100μL
2 选项
货号
00-4976-93
价格(CNY)
479.00
飞享价
Ends:
31-Dec-2025
636.00
共减 157.00 (25%)
Each
-
添加至购物车
数量:
100 μL
物流信息
常规产品:
发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品:
发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心:
此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
479.00
飞享价
Ends:
31-Dec-2025
636.00
共减 157.00 (25%)
Each
添加至购物车
脂多糖 (LPS) 溶液 (500X) 是一款源自
大肠杆菌
026:B6 的即用型 LPS 水溶液。LPS 是革兰氏阴性细菌细胞壁的主要组分。它具有高度免疫原性,能够强力激活携带 CD14/TLR4/MD2 受体复合物的免疫细胞。该试剂设计用于 B 细胞、单核细胞、巨噬细胞和其他对 LPS 具有反应性的细胞的
体外
培养。
已报告应用
流式细胞术分析、功能分析
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
细胞类型
B 细胞、单核细胞、巨噬细胞和对 LPS 有反应的其他细胞。
浓度
500 X
产品线
eBioscience™
数量
100 μL
形式
液体
产品类型
LPS 溶液
无菌
无菌
Unit Size
Each
文件和下载
证书
按批号或部分批号搜索
搜索
申请 COA
安全数据表
分享货号、产品名称或链接