ProPac™ SCX-20 HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch
Product Image
Thermo Scientific™

ProPac™ SCX-20 HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch

Green features
Diese hochauflösende HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch (SCX) erfüllt die aktuellen Anforderungen im Bereich der Proteinseparation.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)
07464350 mm
074628250 mm
Katalognummer 074643
Preis (EUR)
409,18
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Länge (metrisch):
50 mm
Recurring order eligible. Learn more »
Preis (EUR)
409,18
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Ask our AI about this Product
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an hochauflösende Proteintrennungen mit der Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20-Säule. Diese starke Kationenaustauschsäule (SCX) wurde speziell für schnelle Massenübertragung und hohe Effizienz entwickelt, eine Kombination, die zu hochauflösenden Trennungen führt.

Die stationäre Phase besteht aus 10 μm großen, nicht porösen, lösungsmittelverträglichen Beads aus Ethylvinylbenzol-Divinylbenzol-Copolymer, die gleichmäßig mit einer hochhydrophilen Schicht versehen sind, um unspezifische Wechselwirkungen zwischen der Oberfläche und dem Biopolymer zu reduzieren. Die Oberfläche der Beads wird mit einer SCX-funktionalisierten Polymerschicht versehen, die eine gut kontrollierte Transplantatdichte und eine gleichmäßige Verteilung der Kettenlängen ermöglicht.

Hochauflösende Trennung von Proteinen

  • Die veredelte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle
  • Schneller Massentransfer für hocheffiziente Trennungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypIonenaustausch
Umweltfreundliche EigenschaftenResponsibly packaged
Max. Druck3000 psi (207 bar)
VerpackungsmaterialEthylvinylbenzol Divinylbenzol
MengeEach
Stationäre PhaseSulfonat
Temperatur60 °C
Durchmesser (metrisch)4 mm
Länge (metrisch)50 mm
Partikelgröße10 μm
PhaseIonenaustausch
ProduktlinieProPac
VerfahrenBio-LC
TypVorsäule
pH2 bis 12
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection