Dionex™ ICS-5000+/ICS-6000 ED Electrochemical Conventional Electrode
Dionex&trade; ICS-5000<sup>+</sup>/ICS-6000 ED Electrochemical Conventional Electrode
Actual product may vary
Thermo Scientific™
Dionex™ ICS-5000+/ICS-6000 ED Electrochemical Conventional Electrode
Dionex ICS-5000용 가스킷 및 연마 키트와 함께 금, AAA 금, 백금, 유리상 탄소 또는 은 전기화학검출기 용 전극을 준비하십시오+/ICS-6000 ED Electrochemical Conventional Electrode.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호설명
079850가스킷과 연마키트를 포함 한 금 전근
063722가스켓과 연마키트를 포함한 AAA 금 전극
079851가스킷과 연마키트를 포함한 백금 전극
079854가스킷과 연마키트를 포함 한 글래시 카본 전극
079856가스킷과 연마 키트를 포함한 은 전극
063723가스킷과 연마키트가 포함 된 3mm 금 작업전극
카탈로그 번호 079850
제품 가격(KRW)
-
설명:
가스킷과 연마키트를 포함 한 금 전근
Ask our AI about this Product
Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000은 금, AAA 금, 백금, Glassy Carbon 및 은 전극을 선택할 수 있으며 이는 각각 가스캣 및 연마 키트가 포함 되어 있습니다.+/ICS-6000 ED Electrochemical Conventional Electrode.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
용도(장비)ICS-5000+/ICS-6000 이온 크로마토그래피 시스템
유형전극
물질
포함가스킷, 연마 키트
수량Each 1
설명가스킷과 연마키트를 포함 한 금 전근
Unit SizeEach 1
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
문서 및 다운로드
Certificates | 증명서
시험 성적서 관련 0 개의 결과가 검색되었습니다.
Scientific Resources
Product Information
카탈로그 번호, 제품명 또는 링크 공유
1x1 image pixel for data collection