Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
500 g
100 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Référence 105515000
Prix (EUR)
39,87
Offre exceptionnelle en ligne
46,90
Économisez 7,03 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
39,87
Offre exceptionnelle en ligne
46,90
Économisez 7,03 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS119-53-9
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Off-white to light yellow
Melting point133°C to 137°C
Sulfated ash=<0.2 %
Appearance (Form)Powder
Voir plus
Ask our AI about this Product

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0462349Certificate of Analysis07 mai 2024105510025, 105515000, 105511000
A0455778Certificate of Analysis12 sept. 2023105510025, 105515000, 105511000
A0398411Certificate of Analysis15 déc. 2022105510025, 105515000, 105511000
A0393406Certificate of Analysis15 déc. 2022105510025, 105515000, 105511000
A0405640Certificate of Analysis13 déc. 2022105510025, 105515000, 105511000
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.