Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 108090010
Preis (EUR)
38,42
Exklusiv online
46,30
Ersparnis 7,88 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
38,42
Exklusiv online
46,30
Ersparnis 7,88 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS123-72-8
IUPAC Namebutanal
Molecular FormulaC4H8O
InChI KeyZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCC=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0473541Certificate of Analysis13. Juni 2025108090010, 108091000, 108090025
A0469967Certificate of Analysis13. Feb. 2025108090010, 108091000, 108090025
A0469121Certificate of Analysis31. Jan. 2025108090010, 108091000, 108090025
A0463612Certificate of Analysis31. Jan. 2025108090010, 108091000, 108090025
A0463612Certificate of Analysis14. Juni 2024108090010, 108091000, 108090025
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Flammable liquids
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H319 - Causes serious eye irritation

Physical Hazards

H225 - Highly flammable liquid and vapor

Precautionary Statements

P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection