ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 108230010
Precio (EUR)
38,76
Precio exclusivo en nuestra web
45,60
Ahorro 6,84 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
38,76
Precio exclusivo en nuestra web
45,60
Ahorro 6,84 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS105-60-2
IUPAC Nameazepan-2-one
Molecular FormulaC6H11NO
InChI KeyJBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C1CCCCCN1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystals or flakes
Melting point68°C to 71°C
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White
GC>=99.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.