2-Deoxi-D-glucosa, 99 %
2-Deoxi-D-glucosa, 99 %
2-Deoxi-D-glucosa, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

2-Deoxi-D-glucosa, 99 %

CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 111980250
Precio (EUR)
351,90
Precio exclusivo en nuestra web
414,00
Ahorro 62,10 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
351,90
Precio exclusivo en nuestra web
414,00
Ahorro 62,10 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS154-17-6
IUPAC Name(4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
Molecular FormulaC6H12O5
InChI KeyPMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
SMILESOC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
HPLC>=98.0 %
Loss on drying=<1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection