L(+)-Glutamin, 99 %
L(+)-Glutamin, 99 %
L(+)-Glutamin, 99 %
L(+)-Glutamin, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

L(+)-Glutamin, 99 %

CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
2.5 kg
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 119951000
Preis (EUR)
69,87
Exklusiv online
84,30
Ersparnis 14,43 (17%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
69,87
Exklusiv online
84,30
Ersparnis 14,43 (17%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS56-85-9
IUPAC Name(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
Molecular FormulaC5H10N2O3
InChI KeyZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILESN[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
Loss on drying=<0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash=<0.3 %
Iron (Fe)=<30 ppm
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Label Elements

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.