4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 120991000
Preis (EUR)
21,17
Exklusiv online
24,90
Ersparnis 3,73 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
21,17
Exklusiv online
24,90
Ersparnis 3,73 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS99-96-7
IUPAC Name4-hydroxybenzoic acid
Molecular FormulaC7H6O3
InChI KeyFJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
HPLC>=99.0 %
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=99.0 %
Appearance (Color)White to cream
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0469966Certificate of Analysis17. Mai 2025120990010, 120991000, 120995000
A0464862Certificate of Analysis05. Aug. 2024120990010, 120991000, 120995000
A0460856Certificate of Analysis11. Juni 2024120990010, 120991000, 120995000
A0454429Certificate of Analysis25. Aug. 2023120990010, 120991000, 120995000
A0395934Certificate of Analysis15. Dez. 2022120990010, 120991000, 120995000
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H318 - Causes serious eye damage

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection