Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 122655000
Precio (EUR)
23,29
Precio exclusivo en nuestra web
27,40
Ahorro 4,11 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
23,29
Precio exclusivo en nuestra web
27,40
Ahorro 4,11 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS121-91-5
IUPAC Namebenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molecular FormulaC8H6O4
InChI KeyQQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with NaOH98.5 to 101.5 %
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0447068Certificate of Analysis17 may 2025122650020, 122655000
A0472415Certificate of Analysis17 may 2025122650020, 122655000
A0472416Certificate of Analysis17 may 2025122650020, 122655000
A0466856Certificate of Analysis15 oct 2024122650020, 122655000
A0435619Certificate of Analysis22 abr 2024122650020, 122655000
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection