1-(4-Nitrophenyl)-piperazin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Nitrophenyl)-piperazin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Nitrophenyl)-piperazin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Nitrophenyl)-piperazin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(4-Nitrophenyl)-piperazin 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6269-89-2 | C10H13N3O2 | 207.23 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 124940250
Preis (EUR)
68,68
Exklusiv online
80,80
Ersparnis 12,12 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Recurring order eligible. Learn more »
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
68,68
Exklusiv online
80,80
Ersparnis 12,12 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6269-89-2
IUPAC Name1-(4-nitrophenyl)piperazine
Molecular FormulaC10H13N3O2
InChI KeyVWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow to ochre
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
Appearance (Form)Powder
Melting point130°C to 134°C
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0414164Certificate of Analysis30. Jan. 2025124940250, 124940050, 124941000
A0414164Certificate of Analysis16. Mai 2022124940250, 124940050, 124941000
A0370141Certificate of Analysis02. März 2021124940250, 124940050, 124941000
3 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection