Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumbisulfat-Monohydrat, 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 125000025
Preis (EUR)
117,30
Exklusiv online
138,00
Ersparnis 20,70 (15%)
Each
-
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
117,30
Exklusiv online
138,00
Ersparnis 20,70 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10034-88-5
IUPAC Namesodium hydrate hydrogen sulfate
Molecular FormulaH3NaO5S
InChI KeyJXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMILESO.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Colorless to white
Appearance (Form)Adhering crystals
Titration with NaOH>=98.5 %
Chloride (Cl)=<0.0005 %
Iron (Fe)=<0.002 %
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
A0468021Certificate of Analysis31. Jan. 2025125000100, 125000025, 125005000
A0465938Certificate of Analysis10. Sept. 2024125000100, 12500062, 12500096, 125000025, 125005000
A0451501Certificate of Analysis25. Dez. 2023T003112500CS, 125000100, 12500062, 12500096, 125000025, T003112500, 125005000
A0456736Certificate of Analysis05. Okt. 2023125000100, 12500062, 12500096, 125000025, 125005000
A0456735Certificate of Analysis04. Okt. 2023125000100, 12500062, 12500096, 125000025, 125005000
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheit und Handhabung

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H318 - Causes serious eye damage

Precautionary Statements

P280 - Wear eye protection/ face protection

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection